Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Magnetiske perler med streptavidin
Artikelnummer. 10531265
Skift visning
Produkttype:
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin prøvesæt
Dynabeads™ Streptavidin til målberigelse
Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Sæt
Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Sæt
Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Streptavidin, Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Mængde:
10 ml
100 ml
2 ml
200 Isolationer
4 x 1 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
50ml
Hver
Pakke med 200
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Mængde Pakningsstørrelse
10531265 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 2 ml Hver
10099482 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 2 ml -
10202333 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 10 ml 10ml
15870703 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 50 ml 50ml
15544364 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10ml
10079312 Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10ml
17802854 Dynabeads™ Streptavidin til målberigelse 2 ml -
17882884 Dynabeads™ Streptavidin til målberigelse 10 ml -
10292593 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 ml -
10465723 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 10 ml -
10202983 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 ml Hver
15534364 Streptavidin, Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 ml 100ml
10140963 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 2 ml Hver
10620544 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 10 ml Hver
10662244 Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Sæt 200 Isolationer Hver
15524364 Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Sæt 200 Isolationer Pakke med 200
10009822 Dynabeads™ Streptavidin prøvesæt 4 x 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10531265 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 65601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5440.00 DKK
    5113.65 DKK / 2ml
    Spare 326.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads Streptavidin magnetperler er designet til høj-specificitet, lav-baggrundsfangst af målmolekyler med biotinylerede affinitetsbindere såsom antistoffer, antigener eller oligonukleotider. Disse perler fås i forskellige størrelser og overfladekemikalier og kan tilpasses til at give den bedste pasform til specifikke anvendelsesbehov.
Dynabeads Streptavidin magnetperler er designet til høj-specificitet, lav-baggrundsfangst af målmolekyler med biotinylerede affinitetsbindere såsom antistoffer, antigener eller oligonukleotider. Disse perler fås i forskellige størrelser og overfladekemikalier og kan tilpasses til at give den bedste pasform til specifikke anvendelsesbehov.
Dynabeads Streptavidin magnetperler er kompatible med højkapacitetsautomatiseringsplatforme, herunder KingFisher prøverensningssystemer, hvilket sikrer problemfri integration i nye og eksisterende arbejdsgange.
Nøglefordele ved Dynabeads Streptavidin magnetperler
  • ISO 13485 –Certified Manufacturing—Exceptional Manufacturing Control for at sikre robust og ensartet ydeevne mellem produktionspartierne, der opfylder internationale kvalitetsstandarder for medicinsk udstyr
  • Monosized, monodispergede magnetiske perler—giver ensartet partikelstørrelse konsistente og reproducerbare resultater på tværs af applikationer
  • Dobbeltstørrelsesmuligheder—tilgængelige i 1-m μ og 2,8 μm diameter-specifikationer for at imødekomme forskellige eksperimentelle krav og applikationsspecifikke behov
  • Flere overfladekemiske muligheder—, forskellige overfladefunktionaliseringskemier tilgængelige for at optimere bindingseffektivitet og kompatibilitet til specifikke anvendelser
  • Applikationsoptimerede designstørrelser—og kombinationer af overfladekemi muliggør bedst tilpasset valg til målrettede eksperimentelle protokoller og assay-krav
Præcisionsingeniørfremstilling leverer enestående kontrol over kritiske perleegenskaber
Dynabeads Streptavidin-produkter er baseret på magnetiske polystyrenbaserede perler, der kovalent kovalent er koblet med rekombinant streptavidin, hvilket skaber en robust platform for målfangst og isolering ved brug af biotinylerede affinitetsbindere. Dynabeads Fremstilling af streptavidinprodukter muliggør enestående præcision over tre kritiske parametre: størrelsesfordeling, magnetiseringsegenskaber og overfladekemiske egenskaber. Dette sikrer ensartet ydeevne på tværs af batches og applikationer og giver den nødvendige pålidelighed for reproducerbare eksperimentelle resultater.
Optimeret størrelsesvalg forbedrer applikationsspecifik ydeevne
Streptavidin-produktlinjen Dynabeads tilbyder to forskellige størrelsesmuligheder, hver designet til at udmærke sig i specifikke eksperimentelle sammenhænge. 1-m μ perlerne, som findes i Dynabeads MyOne serien, er ideelt egnede til applikationer, der kræver hurtig reaktionskinetik, langsomme sedimentationshastigheder og høje følsomheds-til-kapacitetsforhold. Disse mindre perler giver forbedret overfladekontakt og reduceret gravitationsafsætning, hvilket gør dem særligt værdifulde til følsomme detektionsanalyser.
Til sammenligning er 2,8-m μ perlerne, som findes i Dynabeads M-270 og M-280 serierne, perfekte til applikationer, der kræver lav baggrundsbinding og reduceret risiko for aggregering i aggregeringsudsatte applikationer. Disse større perler tilbyder endnu nemmere håndtering og hurtigere magnetisk separation sammenlignet med serien Dynabeads MyOne , hvilket muliggør strømlinet arbejdsgang.
Skræddersyede overfladekemiske muligheder imødekommer forskellige eksperimentelle krav
Streptavidin-produktlinjen Dynabeads omfatter to forskellige overfladekemiske konfigurationer, der er designet til at optimere ydeevnen på tværs af varierende eksperimentelle forhold. Hydrofobe overflader fås i Dynabeads MyOne Streptavidin T1, Dynabeads Streptavidin til målberigelse og Dynabeads M-280 Streptavidin-produkter. Disse overflader er BSA-blokerede efter streptavidin-kobling, hvilket gør dem ideelle til højsignal-til-støj-applikationer såsom immunoassays, målberigelse og on-bead PCR til næste generations sekventering.
Alternativt findes hydrofile overflader i Dynabeads MyOne Streptavidin C1, Dynabeads Streptavidin til In Vitro Transskription og Dynabeads M-270 Streptavidin-produkter. Disse overflader indeholder ingen BSA-blokering og er særligt velegnede til hydrofobe mål, barske lysisforhold, prøveforberedelsesprocesser til massespektrometri og applikationer, der kræver lav eller ingen nukleaseaktivitet, såsom on-bead reverse transcription eller in vitro transcription.
For forskere, der er usikre på, hvilken perletype der bedst passer til deres anvendelse, findes et Dynabeads Streptavidin Trial Kit. Det muliggør side-om-side evaluering af ydeevne af forskellige perleformuleringer under dine specifikke eksperimentelle forhold, hvilket sikrer optimal udvælgelse til dine forskningsbehov.
ISO 13485-certificering sikrer skalerbar kvalitet og OEM-support
Fremstillet under ISO 13485-certificering Dynabeads leverer Streptavidin-produkter fremragende konsistens fra batch til batch. Denne robuste kvalitetssikringsramme sikrer, at når kunderne har udviklet en assay eller arbejdsgang, kan de regne med reproducerbare resultater på tværs af flere eksperimentelle iterationer. Denne konsistens gør disse alsidige perler til en effektiv løsning til applikationer, der spænder over hele spektret fra grundforskning til kommercielle produktionsprocesser. For forskere, der udvikler kommercielle produkter eller tjenester, eller som kræver større bulkmængder, er specialiseret support tilgængelig ved at sende e-mail til oemdynal@thermofisher.com.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Magnetiske polystyrenbaserede perler kovalent koblet med rekombinant Streptavidin
Koncentration 10 mg/mL
Indhold og opbevaring Dynabeads MyOne Streptavidin T1 leveres i PBS, pH 7,4, med 0,1 % BSA og 0,02 % NaN3 . Opbevares ved 2 –8 °C.
Format Perler i suspension
Isoleringsteknologi Magnetperle
Diameter (metrisk) 1 μm (CV < 5 %)
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Prøverensningssystem, DynaMag™ magneter
Til brug med (applikation) Immunoassays, IP, ChIP, RIP celle-isolationer eller DNA-isolering til downstream amplifikationsreaktioner eller NGS, kræver høj følsomhed, hurtig målfangst med kompatibilitet med efterfølgende enzymatiske reaktioner
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Produktlinje Dynabeads
Produkttype Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Mængde 2 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Bindende Ejendom 950-1500 pmoles fri biotin/mg-perler
Regulatorisk status RUO
Certificeringer/compliance ISO9001 og ISO13485
Overfladefunktionalitet Tosylaktiveret hydrofob overflade blokeret med BSA
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.