Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Beskrivelse
Indeholder
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads MyOne Streptavidin C1-perler er 1-μ m monostørrelse, monodispergerede, superparamagnetiske perler kovalent koblet til streptavidin. Produktet er beregnet til brug ved isolering og håndtering af biotinylerede nukleinsyrer, antistoffer og andre biotinylerede ligander. Deres lille, men ensartede størrelse giver et stort overfladeareal pr. mg perler og en tilsvarende høj kapacitet for målliganden, mens det høje jernindhold sikrer et effektivt magnetisk træk. Disse egenskaber bidrager sammen med en langsom sedimentationshastighed under inkubationen til en blid og hurtig magnetisk separation. De fremragende spredningsevner og fraværet af magnetisk remanens gør Dynabeads streptavidin-produkterne ideelle til både manuelle og automatiserede protokoller, inklusive mikrofluidiske systemprotokoller.
Fordelene ved Dynabeads MyOne Streptavidin C1-perler inkluderer:
- Præstation —høj følsomhed og reproducerbarhed sikrer ensartede resultater
- Effektiv—hurtig bindingskinetik og høj bindingskapacitet
- Fleksibilitet —fleksible protokoller med skånsom og effektiv reaktionskinetik i flydende fase
- Automatiseringsklar—nem automatisering til behov for højt gennemløb på Kingfisher-oprensningssystemet
Konsistens og reproducerbarhed
Monolaget af streptavidin efterlader de fleste biotinbindingssteder tilgængelige for binding af frit biotin og biotinylerede ligander. Den specifikke og definerede overflade giver mulighed for effektiv indfangning, adskillelse og downstream-håndtering. Derudover er den lave størrelsesfordeling (<5 %) af de monosized perler og streptavidin-monolaget ubetydelig lækage, hvilket giver ensartethed i batchen og reproducerbare resultater.
Høj bindingskapacitet
Ligandens størrelse og biotinyleringsproceduren vil påvirke bindingskapaciteten. Kapaciteten afhænger også af sterisk tilgængelighed og ladningsinteraktion mellem perle og ligand og mellem ligander. Med to eller tre biotinbindingssteder til rådighed for hvert streptavidinmolekyle på overfladen af perlen efter immobilisering, bindes der typisk en mg Dynabeads MyOne Streptavidin C1:
- >2.800 pmol fri biotin
- ∼ 20μ g biotinyleret IgG
- ∼ 400 pmol biotinylerede peptider
- ∼ 20μ g ds-DNA
- ∼ 500 pmol ss-oligonukleotider
Anvendelser
Thermo Fisher streptavidin-koblede Dynabeads magnetiske perler er blevet brugt og citeret til en lang række applikationer. Selvom perlerne kan bruges til at isolere ethvert biotinyleret mål, er disse hydrofile perler særligt velegnede til fremstilling af ssDNA, high-throughput nukleinsyreoprensningsprotokoller og proteinoprensninger før massespektrometri.
Automatisering klar med KingFisher-oprensningssystem
1-μ m magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj kapacitet. Denne proces kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af vores KingFisher-prøveoprensningssystemer eller væskehåndteringsmaskiner.
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485-certificerede. Perlernes egenskaber og fremstillingsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads MyOne Streptavidin C1- perler i et kommercielt produkt eller en tjeneste eller har brug for en større mængde af dette produkt, bedes du kontakte os på oemdynal@lifetech.com eller se vores Dynabeads OEM-side.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | Dynabeads MyOne Streptavidin C1 are supplied in PBS, pH 7.4, with 0.01% Tween-20 and 0.09% NaN3. Store at 2–8°C. |
| Format | Beads in Suspension |
| Isoleringsteknologi | Magnetic Bead |
| Diameter (metrisk) | 1 μm (CV < 5%) |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets |
| Til brug med (applikation) | Immunoassays, immunoprecipitations, or viral DNA/RNA and mRNA isolations for downstream nucleic acid amplification workflows, requiring high sensitivity, capacity, or rapid target capture, under harsh conditions or minimal nuclease activity |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput Compatible |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Vis mere |