Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mus CD4 Cells Kit
Beskrivelse
Indeholder
20mL Mouse Depletion Dynabeads and 2mL Antibody Mix with monoclonal antibodies towards CD8, CD11b, CD16/32, CD45R and Ter-119. These reagents are sufficient to process approx. 1 x 109 cells
Dynabeads Untouched Mouse CD4 Cells leverer μbåde 4,5 m superparamagnetisk Dynabeads (med et polyklonalt får-anti-rotte-IgG-antistof kovalent bundet til perleoverfladen) og en monoklonal antistofblanding, sammen designet til udtømning af CD4-negative leukocytter fra musemilt- eller lymfeknudesuspensioner. Efter udtømningsproceduren er de negativt isolerede, uberørte målmuse-CD4 + -celler rene, levedygtige og klar til at blive brugt i enhver downstream-applikation.
- Hurtig isolering af uberørt muse-CD4
- T-celler —ingen kolonner påkrævet
- Rene og levedygtige muse CD4 + T-celler er klar til enhver downstream-applikation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T-celler (CD4) |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: 20 ml museudtømning Dynabeads™ og 2 ml antistofblanding med monoklonale antistoffer mod CD8, CD11b, CD16/32, CD45R og Ter-119. Disse reagenser er tilstrækkelige til at behandle∼ 1 x 109 celler. Opbevar sættets komponenter ved 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | Celleisoleringssæt |
| Isoleringsteknologi | Negativ isolation |
| Antal celler | Processer∼ 1 x 10 9 celler i alt |
| Output levedygtighed | >95% |
| Produktlinje | DYNAL, Dynabeads |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Mængde | 2 x 10 ml |
| Reaktivitet | Mus |
| Vis mere |