Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mus CD4 Cells Kit
Beskrivelse
Indeholder
20mL Mouse Depletion Dynabeads and 2mL Antibody Mix with monoclonal antibodies towards CD8, CD11b, CD16/32, CD45R and Ter-119. These reagents are sufficient to process approx. 1 x 109 cells
Dynabeads Untouched Mouse CD4 Cells leverer μbåde 4,5 m superparamagnetisk Dynabeads (med et polyklonalt får-anti-rotte-IgG-antistof kovalent bundet til perleoverfladen) og en monoklonal antistofblanding, sammen designet til udtømning af CD4-negative leukocytter fra musemilt- eller lymfeknudesuspensioner. Efter udtømningsproceduren er de negativt isolerede, uberørte målmuse-CD4 + -celler rene, levedygtige og klar til at blive brugt i enhver downstream-applikation.
- Hurtig isolering af uberørt muse-CD4
- T-celler —ingen kolonner påkrævet
- Rene og levedygtige muse CD4 + T-celler er klar til enhver downstream-applikation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | T-celler (CD4) |
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder: 4 ml museudtømning Dynabeads™ og 0,4 ml antistofblanding med monoklonale antistoffer mod CD8, CD11b, CD16/32, CD45R og Ter-119. Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | Celleisoleringssæt |
| Endelig produkttype | Celler |
| Isoleringsteknologi | Negativ isolation |
| Antal celler | Behandler 2 x 10 8 celler |
| Produktlinje | DYNAL™ , Dynabeads™ |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Mængde | 4 mL |
| Reaktivitet | Mus |
| Vis mere |