Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human T Cells Kit
Description
Includes
10 ml udtømning Dynabeads og 2 ml antistofblanding med monoklonale antistoffer mod human CD14, CD16 (a og b), CD19, CD36, CD56, CD123 og CD235a (Glycophorin A)
Brug dette kit til at isolere rene og levedygtige uberørte T-celler fra PBMC ved negativ isolering. Sættet udtømmer B-celler, NK-celler, monocytter, blodplader, dendritiske celler, granulocytter og erytrocytter. De negativt isolerede humane T-celler er tilbage i prøven og har ikke været i kontakt med Dynabeads . De perle og antistoffrie T-celler er virkelig uberørte og i perfekt form til enhver funktionel analyse og anvendelse.
• Høj renhed, genopretning og levedygtighed af menneskelige uberørte T-celler
• Nem at bruge og at skalere op
• Ingen
kolonner påkrævet Metode:
En antistofblanding mod ikke-T-cellerne tilsættes til prøven og får lov til at binde til cellerne. Dynabeads™ tilsættes og vil binde til de antistof-mærkede celler under en kort inkubation. De perlebundne celler adskilles hurtigt på en magnet og kasseres. De resterende negativt isolerede og uberørte humane T-celler kan analyseres direkte i et flowcytometer og bruges i enhver applikation.
Bemærk: En negativ isoleringsstrategi isolerer rene og virkelig uberørte celler. Når maksimal cellerenhed er kritisk, anbefales en positiv celleisoleringsstrategi.
Startprøve:
PBMC
Informations sur la commande
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Celletype | T-celler (hele populationen) |
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder: 10 ml udtømning Dynabeads™ og 2 mL Antistofblanding med monoklonale antistoffer mod human CD14, CD16 (a og b), CD19, CD36, CD56, CD123 og CD235a (Glycophorin A). Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | Celleisoleringssæt |
| Endelig produkttype | Celler |
| Isoleringsteknologi | Negativ isolation |
| Antal celler | Processer∼ 1 x 10 9 celler i alt |
| Antal prøver | 100 Isolationer |
| Output levedygtighed | >95% |
| Produktlinje | DYNAL, Dynabeads, Uberørt |
| Mængde | 1 sæt |
| Show More |