Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human NK Cells Kit
Artikelnummer. 10470065
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10470065
Brand: Invitrogen™ 11349D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
10mL Depletion MyOne; SA Dynabeads og 2 ml antistofblanding med biotinylerede monoklonale antistoffer mod human CD3, CD14, CD36, HLA Klasse II, CD123 og CD235a (Glycophorin A)
Brug dette kit til at isolere rene og levedygtige uberørte NK-celler fra PBMC ved negativ isolering. Sættet udtømmer T-celler, B-celler, monocytter, blodplader, dendritiske celler, granulocytter og erytrocytter.
Brug dette kit til at isolere rene og levedygtige uberørte NK-celler fra PBMC ved negativ isolering. Sættet udtømmer T-celler, B-celler, monocytter, blodplader, dendritiske celler, granulocytter og erytrocytter. De negativt isolerede humane NK-celler er tilbage i prøven og har ikke været i kontakt med Dynabeads . De perle- og antistoffrie NK-celler er virkelig uberørte og i perfekt form til enhver funktionel analyse og anvendelse.
• Høj renhed, genopretning og levedygtighed af menneskelige uberørte NK-celler
• Nem at bruge og at skalere op
• Ingen
kolonner påkrævet Metode:
En antistofblanding mod ikke-NK-cellerne tilsættes til prøven og får lov til at binde til cellerne. Dynabeads™ tilsættes og vil binde til de antistof-mærkede celler under en kort inkubation. De perlebundne celler adskilles hurtigt på en magnet og kasseres. De resterende negativt isolerede og uberørte humane NK-celler kan analyseres direkte i et flowcytometer og bruges i enhver applikation.
Starteksempel:
PBMC
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype NK celler
Indhold og opbevaring Sættet indeholder: 10 ml udtømning MyOne™ SA Dynabeads™ og 2 mL Antistofblanding med biotinylerede monoklonale antistoffer mod human CD3, CD14, CD36, HLA Klasse II, CD123 og CD235a (Glycophorin A).
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Celleisoleringssæt
Endelig produkttype Celler
Format Perle
Isoleringsteknologi Negativ isolation
Antal celler Processer∼ 1 x 109 celler/sæt
Antal prøver 20
Output levedygtighed >99%
Produktlinje DYNAL™ , Dynabeads™ , Untouched™
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 1 sæt
Prøvetype MNC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. ∼5 x 107 celler/test
Målarter ADN