Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit
Artikelnummer. 10268813
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10268813 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10268813 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11348D
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
10 ml udtømning Dynabeads og 2 ml antistofblanding med monoklonale antistoffer mod human CD4, CD14, CD16a, CD16b, CD19, CD36, CD56, CD123 og CD235a (Glycophorin A)
De Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit bruges til at isolere rene og levedygtige uberørte CD8+ T-celler fra PBMC ved negativ isolering.
De Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit bruges til at isolere rene og levedygtige uberørte CD8+ T-celler fra PBMC ved negativ isolering. Sættet udtømmer CD4+ T-celler, B-celler, NK-celler, monocytter, blodplader, dendritiske celler, granulocytter og erytrocytter. De negativt isolerede humane CD8+ T-celler er tilbage i prøven og har ikke været i kontakt med Dynabeads™ . De perle- og antistoffrie CD8+ T-celler er virkelig uberørte og i perfekt form til enhver funktionel analyse eller anvendelse.
Fordele ved Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit:
• Høj renhed, genopretning og levedygtighed af humane uberørte CD8+ T-celler
• Nem at bruge og at skalere op
• Ingen
kolonner påkrævet Magnetisk perlebaseret adskillelse giver nem håndtering
En antistofblanding mod ikke-CD8-cellerne tilsættes til prøven og får lov til at binde til cellerne. Dynabeads™ tilsættes og vil binde til de antistof-mærkede celler under en kort inkubation. De perlebundne celler adskilles hurtigt på en magnet og kasseres. De resterende negativt isolerede og uberørte humane CD8 + T-celler kan analyseres direkte i et flowcytometer og bruges i enhver applikation. For udtømning eller positiv isolering af CD8 + -celler, vælg fra vores udvalg af Human CD8 + T-celleisoleringsprodukter.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype T-celler (CD8)
Klonalitet Monoklonal
Indhold og opbevaring Sættet indeholder: 10 ml udtømning Dynabeads™ og 2 mL Antistofblanding med monoklonale antistoffer mod human CD4, CD14, CD16a, CD16b, CD19, CD36, CD56, CD123 og CD235a (Glycophorin A).
Opbevaringsbetingelser: 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Produkttype Celleisoleringssæt
Endelig produkttype Celler
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Isoleringsteknologi Negativ isolation
Antal celler Processer∼ 1 x 10 9 celler i alt
Antal prøver 100 Isolationer
Output levedygtighed >95%, >98%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads, Uberørt
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 1 sæt
Prøvetype PBMC
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. 1 x 107 PBMC'er pr. isolation
Målarter ADN