Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human B Cells Kit
Beskrivelse
Indeholder
10mL Depletion MyOne; SA Dynabeads og 2 ml antistofblanding med biotinylerede monoklonale antistoffer mod human CD2, CD14, CD16 (a og b), CD36, CD43 og CD235a (Glycophorin A)
Brug dette kit til at isolere rene og levedygtige uberørte B-celler fra PBMC ved negativ isolering. Sættet udtømmer T-celler, NK-celler, monocytter, blodplader, dendritiske celler, granulocytter og erytrocytter. De negativt isolerede humane B-celler er tilbage i prøven og har ikke været i kontakt med Dynabeads . De perle og antistoffrie B-celler er virkelig uberørte og i perfekt form til enhver funktionel analyse og anvendelse.
• Høj renhed, genopretning og levedygtighed af menneskelige uberørte B-celler
• Nem at bruge og at skalere op
• Ingen
søjler påkrævet En antistofblanding mod ikke-B-cellerne tilsættes til prøven og får lov til at binde til cellerne. Dynabeads™ tilsættes og vil binde til de antistof-mærkede celler under en kort inkubation. De perlebundne celler adskilles hurtigt på en magnet og kasseres. De resterende negativt isolerede og uberørte humane B-celler kan analyseres direkte i et flowcytometer og bruges i enhver applikation.
Starteksempel:
PBMC
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | B-celler |
| Indhold og opbevaring | Sættet indeholder: 10 ml udtømning MyOne™ SA Dynabeads™ og 2 mL Antistofblanding med biotinylerede monoklonale antistoffer mod human CD2, CD14, CD16 (a og b), CD36, CD43 og CD235a (Glycophorin A). Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | Celleisoleringssæt |
| Endelig produkttype | Celler |
| Format | Perle |
| Isoleringsteknologi | Negativ isolation |
| Antal celler | Processer∼ 1 x 109 celler/sæt |
| Output levedygtighed | >97% |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads , Untouched |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Vis mere |