Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ SILANE Genomic DNA Kit
Artikelnummer. 12023719
Skift visning
Mængde:
96 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
96 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12023719 96 Forberedelser 96 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 12023719 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 37012D
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Indeholder
Dynabeads MyOne; SILANE (5mL, 40mg/mL, se Kat. nr. 370-02D for yderligere karakteristika), bindings-/vaske-/elueringsbuffere og en protokol optimeret til isolering af genomisk DNA. Sættets indhold er tilstrækkeligt til 96 isolationer.
Til yderst forudsigelig og konsekvent ekstraktion og isolering af genomisk DNA fra humant fuldblod, efter en simpel separationsprotokol. Isolerer lineære DNA-udbytter i forhold til antallet af hvide blodlegemer (WBC), der er til stede i prøven.
Til yderst forudsigelig og konsekvent ekstraktion og isolering af genomisk DNA fra humant fuldblod, efter en simpel separationsprotokol. Isolerer lineære DNA-udbytter i forhold til antallet af hvide blodlegemer (WBC), der er til stede i prøven. Den 1μ m Dynabeads™ har en optimeret silica-lignende overfladekemi og et højt specifikt overfladeareal, hvilket giver effektiv kinetik og en høj kapacitet.
Deres ensartede størrelse og overfladeareal sikrer yderst reproducerbare resultater og en forbedret ydeevne sammenlignet med magnetiske partikler fra alternative leverandører. Andre partikler har ofte en tilfældig størrelsesfordeling, overfladeareal og bindingskapacitet. Dette kan kompromittere reproducerbarheden af dine resultater. Dynabeads™ holde ansete Dynal høje standarder med hensyn til reproducerbarhed inden for og mellem partier og automatiseringsevne.
Fordele
• Meget forudsigelig binding pr. mg perler
• Lineært område af DNA-udbytte i forhold til WBC-tal
• Høj integritet og renhed af isoleret DNA
• Isoler 10μ g DNA fra en 350μ l blodprøve med 2 mg (50μ l) Dynabeads™
• Hurtigere end spin-kolonner
• Mere omkostningseffektiv, men yder alligevel på samme niveau som spin-kolonner
• Automationsvenlig (langsom sedimentationshastighed + høj magnetisk mobilitet)
Ansøgninger
• Isolering af genomisk DNA
• Fra celler og friske/frosne blodprøver
• Fra blod med en lang række antikoagulantia
• Velegnet til automatiserede analyser
• Separat kit tilgængeligt til isolering af viralt DNA/RNA (kat. nr. 370-11D)
Yderligere info Validering
og tilpasning (perle, buffer, protokol eller format) kan gøres tilgængelig på en tilpasset OEM-basis. For yderligere information, kontakt os venligst på: ivd@invitrogen.com
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype SILANE Genomic DNA Kit
Prøvetype Blod
Indhold og opbevaring Sættet indeholder: Dynabeads™ MyOne™ SILANE (5 mL, 40 mg/mL, se Kat. nr. 370-02D for yderligere karakteristika), bindings-/vaske-/elueringsbuffere og en protokol optimeret til isolering af genomisk DNA.
Sættets indhold er tilstrækkeligt til 96 isolationer. Opbevares ved: 2 °C til 8 °C.
Til brug med (applikation) Kloning
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Partikelstørrelse (metrisk) 1μ m
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Oprensningsmål Genomisk DNA
Mængde 96 Forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dynabeads SILANE Genomic DNA Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride