Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ M-450 Tosylaktiveret
Artikelnummer. 10662814
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10662814
Brand: Invitrogen™ 14013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
5 ml perler i en koncentration på 4 x 10 8 perler/ml i destilleret vand
Dynabeads™ M-450 Tosylaktiveret er 4,5μ m superparamagnetiske perler indeholdende overfladetosylgrupper.
Dynabeads™ M-450 Tosylaktiveret er 4,5μ m superparamagnetiske perler indeholdende overfladetosylgrupper. Perlerne binder kovalent primære amino- og sulfhydrylgrupper i antistoffer for at placere dem i den optimale orientering for celleoverfladeproteinbinding. Lav baggrund og kovalent binding af antistofferne gør disse perler til et glimrende valg til celleseparationsapplikationer, når en nedstrøms frigivelse fra perlerne ikke er påkrævet.
• Hurtigt udtømte celler eller positivt isoler målceller til nedstrøms molekylær analyse
• Fremragende til celleisoleringsprocedurer ved hjælp af dit eget unikke antistof
• Flere antistoffer kan kobles på de samme perler til ikke-cellebaserede anvendelser, såsom celleaktivering
Koblingsprocedure Kovalent kobling
udføres natten over ved at inkubere det valgte antistof med Dynabeads™ M-450 Tosylaktiverede perler. Optimal kobling sker ved høj pH (8,5 –9,5) og ved 37 °C. For pH-labile antistoffer kan kobling udføres i en alternativ buffer ved pH 7,4.
Anbefales ikke til immunpræcipitation (IP)
Disse 4.5μ m Tosylaktiverede perler anbefales ikke til IP, da de har en lavere overfladekapacitet pr. masseenhed sammenlignet med 1μ m og 2,8μ m Tosylaktiveret og epoxy Dynabeads™ .
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Alle celler fra alle arter
Indhold og opbevaring Indeholder: 5 mL perler i en koncentration på 4 x 10 8 perler/ml i destilleret vand.
Opbevaring: 2 °C til 8 °C.
Produkttype Tosylaktiveret perle
Isoleringsteknologi Udtømning, positiv isolation til molekylære applikationer
Antal celler Processer∼ 2 x 109 celler i alt
Output levedygtighed >95%
Produktlinje DYNAL , Dynabeads
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 5 mL
Reaktivitet Alle arter
Prøvetype PBMC, vævsfordøjelser, blod
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. 1 x 107 celler pr. isolation
Målarter Alle arter
Diameter (metrisk) 4,5μ m