Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ M-450 Epoxy
Descrizione
Dynabeads™ M-450 epoxyperler er ideelle til tilpassede celleisoleringsprotokoller opstrøms for molekylære applikationer. Oprensede antistoffer kan bruges sammen med disse perler til at skabe et magnetisk celleadskillelsesmedie med den gode antistoforientering.
Ideel til celleadskillelse, når du har et tilpasset antistof:
Lav baggrund og kovalent binding af antistoffer til perlernes overflade gør disse perler til et glimrende valg til celleadskillelsesanvendelser, når en nedstrøms frigivelse fra perlerne ikke er påkrævet.
Ultrahurtige protokoller:
• Isoler hurtigt målrettede cellepopulationer opstrøms for molekylære analyser
• Fremragende til celleisoleringsprocedurer, der kræver tilpassede antistoffer
• Koble forskellige tilpassede antistoffer til forskellige perler for at vælge specifikke underpopulationer
af celler . Anbefales ikke til immunpræcipitation (IP):
Disse 4,5 mikron perler anbefales ikke til IP, da de har en lavere overfladekapacitet pr. masseenhed sammenlignet med 1μ m og 2,8μ m Tosylaktiveret og epoxybelagt Dynabeads™ . Brug hellere Dynabeads Protein A (10001D, 10002D), Dynabeads Protein G (10003D, 10004D) eller en af de Dynabeads Immunpræcipitationssæt (10006D, 10007D)
Oversigt over koblingsprocedure:
Ethvert oprenset antistof kan kobles kovalent til perleoverfladen i en reaktion, der er let at udføre natten over. Du skal blot inkubere det antistof, du ønsker at bruge til din celleisoleringsprocedure med disse 4.5μ m Dynabeads™ . Optimal kobling sker ved høj pH (8,5-9,5) og ved 37 °C. For pH-labile antistoffer kan kobling udføres i en alternativ buffer ved pH 7,4.
Om Dynabeads™ :
Dynabeads™ er ikke-porøse monodisperse superparamagnetiske perler. De er meget mobile i opløsning, hvilket gør det muligt for antistoffer koblet til perlerne kontinuerligt at interagere med cellesuspensionen. Disse 4.5μ m superparamagnetiske perler oplever et stærkt træk, når de placeres i et magnetfelt og trækker forsigtigt målrettede celler til rørvæggene, når røret overføres til et stativ, der indeholder et stærkt magnetfelt. Med perlerne og vedhæftede celler koncentreret ved rørvæggen dekanteres supernatantvæsken, der indeholder ikke-målrettede celler, nemt og hurtigt eller pipetteres væk. Vasketrin udføres på samme måde.
Perlekarakteristika til Dynabeads™ M-450 Epoxy:
• Belagt med glycidylether (epoxy) grupper
• Hydrofob, pH-neutral
• Kovalent binding af primær amin (NH2) eller sulfhydryl (SH) grupper
• Stor perle 4.5μ m perlestørrelse er ideel til cellulære isolationer
• Stor perle 4.5μ m perlestørrelse anbefales ikke til IP-applikationer
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifica
Specifica
| Celletype | Alle celler fra alle arter |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | Epoxy perle |
| Isoleringsteknologi | Udtømning, positiv isolation til molekylære applikationer |
| Antal celler | Processer∼ 2 x 109 celler i alt |
| Output levedygtighed | >95% |
| Produktlinje | DYNAL, Dynabeads |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Mængde | 5 ml |
| Reaktivitet | Alle arter |
| Vedi altri risultati |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.