Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Artikelnummer. 10465723
Produkttype:
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Mængde:
10 ml
100 ml
2 ml
200 Isolations
4 x 1 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Hver
Artikelnummer. 10465723
Brand: Invitrogen™ 11206D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads MyOne Streptavidin T1 perler er 1-μ m monostørrelse, monodispergerede, superparamagnetiske perler kovalent koblet til streptavidin og beregnet til brug ved isolering og håndtering af biotinylerede nukleinsyrer, antistoffer og andre biotinylerede ligander.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads M-280 Streptavidin perler er 2,8-μ m store, monodispergerede, superparamagnetiske og hydrofobe kugler, der er kovalent koblet til streptavidin. De er blokeret med BSA og beregnet til brug ved isolering og håndtering af biotinylerede nukleinsyrer, antistoffer og andre biotinylerede ligander. De fremragende spredningsevner og fraværet af magnetisk remanens gør Dynabeads streptavidin-produkterne ideelle til både manuelle og automatiserede protokoller, inklusive mikrofluidiske systemprotokoller.
Fordelene ved Dynabeads M-280 Streptavidin-perler inkluderer:
  • Præstation —høj følsomhed og reproducerbarhed sikrer ensartede resultater
  • Effektiv —hurtig bindingskinetik og høj bindingskapacitet
  • Fleksibilitet —fleksible protokoller med blid og effektiv væskefase reaktionskinetik
  • Automatiseringsklar —nem automatisering til behov for høj gennemløb på Kingfisher-oprensningssystem
Konsistens og reproducerbarhed
Monolaget af streptavidin efterlader de fleste biotinbindingssteder tilgængelige for binding af frit biotin og biotinylerede ligander. Den specifikke og definerede overflade giver mulighed for effektiv indfangning, adskillelse og downstream-håndtering. Derudover er den lave størrelsesfordeling (<5 %) af de monosized perler og streptavidin-monolaget ubetydelig lækage, hvilket giver ensartethed i batchen og reproducerbare resultater.
Høj bindeevne
Størrelsen af liganden og biotinyleringsproceduren vil påvirke bindingskapaciteten. Kapaciteten afhænger også af sterisk tilgængelighed og ladningsinteraktion mellem perle og ligand og mellem ligander. Med to eller tre biotinbindingssteder tilgængelige for hvert streptavidinmolekyle på overfladen af perlen efter immobilisering, binder en mg Dynabeads M-280 Streptavidin typisk:
  • 490-750 pmol fri biotin
  • 10μ g biotinyleret IgG
  • ∼ 200 pmol biotinylerede peptider
  • ∼ 10μ g biotinyleret ds-DNA
  • ∼ 200 pmol biotinylerede ss-oligonukleotider
Anvendelser
Thermo Fisher streptavidin-koblede Dynabeads magnetiske perler er blevet brugt og citeret til en lang række applikationer. Selvom perlerne kan bruges til at isolere alle biotinylerede mål, er disse hydrofobe perler særligt velegnede til immunoassays, proteinoprensning, celleisolering, phage display og biopanning.
Automatisering klar med KingFisher-oprensningssystem
2.8-μ m magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj kapacitet. Denne proces kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af vores KingFisher-prøveoprensningssystemer eller væskehåndteringsmaskiner.
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485-certificerede. Perlernes egenskaber og fremstillingsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads M-280 Streptavidin- perler i et kommercielt produkt eller en tjeneste eller har brug for en større mængde af dette produkt, bedes du kontakte os på oemdynal@lifetech.com eller se vores Dynabeads OEM-side.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Koncentration 10 mg/mL
Indhold og opbevaring Dynabeads M-280 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°-8°C.
Format Beads in Suspension
Isoleringsteknologi Magnetic Bead
Diameter (metrisk) 2.8 μm (CV < 5%)
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
Til brug med (applikation) Immunoassays, biopanning, etc, requiring high specificity, low background binding, and ease of handling
High-throughput kompatibilitet High-throughput Compatible
Produktlinje Dynabeads
Produkttype Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Ambient Temperature
Bindende Ejendom 490-750 pmol free biotin/mg beads
Regulatorisk status For Research Use Only
Certificeringer/compliance ISO9001 and ISO13485
Overfladefunktionalitet Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA