Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Beskrivelse
Indeholder
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads M-270 Streptavidin perler er 2,8-μ m monostørrelse, monodisperse, hydrofile, superparamagnetiske perler kovalent koblet til streptavidin. Produktet er uden blokering og beregnet til brug ved isolering og håndtering af biotinylerede nukleinsyrer, antistoffer og andre biotinylerede ligander. De fremragende spredningsevner og fraværet af magnetisk remanens gør Dynabeads streptavidin-produkter, der er ideelle til både manuelle og automatiserede protokoller, herunder mikrofluidiske systemprotokoller.
Fordele ved Dynabeads M-270 Streptavidin perler inkluderer:
• Ydeevne —høj følsomhed og reproducerbarhed sikrer ensartede resultater
•Effektiv —hurtig bindingskinetik og høj bindingskapacitet
•Fleksibilitet —fleksible protokoller med blid og effektiv væskefase reaktionskinetik
•Automatiseringsklar nem automatisering —til behov for høj gennemstrømning på Kingfisher Purification System
Konsistens og reproducerbarhed
Monolaget af streptavidin efterlader de fleste af de biotinbindingssteder, der er tilgængelige for binding af frit biotin og biotinylerede ligander. Den specifikke og definerede overflade giver mulighed for effektiv indfangning, adskillelse og downstream-håndtering. Derudover er den lave størrelsesfordeling (< 5 %) af de monosized perler og streptavidin monolaget sikrer ubetydelig lækage, hvilket giver batchkonsistens og reproducerbarhed af resultater.
Høj bindeevne
Størrelsen af liganden og biotinyleringsproceduren vil påvirke bindingskapaciteten. Kapaciteten afhænger også af sterisk tilgængelighed og ladningsinteraktion mellem perle og ligand og mellem ligander. Med to eller tre biotinbindingssteder tilgængelige for hvert streptavidinmolekyle på overfladen af perlen efter immobilisering, en mg Dynabeads M-270 Streptavidin binder typisk:
• ∼>950 pmol fri biotin
•∼ 10μ g biotinyleret IgG
•∼ 200 pmol biotinylerede peptider
•∼ 10μ g biotinyleret ds-DNA
•∼ 200 pmol biotinylerede ss-
oligonukleotider Anvendelser
Thermo Fisher streptavidin-koblet Dynabeads magnetiske perler er blevet brugt og citeret til en lang række anvendelser. Selvom perlerne kan bruges til at isolere ethvert biotinyleret mål, er disse hydrofile perler særligt velegnede til fremstilling af enkeltstrenget DNA, brug i protokoller, der kræver GTC-lyse eller høje saltkoncentrationer og immunoassays.
Automatisering klar med KingFisher Purification System 2.8-
μ m magnetiske perler er ideelle til berigelse med høj kapacitet. Denne proces kan automatiseres ved hjælp af et hvilket som helst af KingFisher Sample Purification Systems eller væskebehandlere.
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485-certificeret. Perlernes egenskaber og fremstillingsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads M-270 Streptavidin perler i et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, kontakt os venligst på oemdynal@lifetech.com eller se vores Dynabeads OEM side.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | Dynabeads M-270 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°C to 8°C. |
| Format | Beads in Suspension |
| Isoleringsteknologi | Magnetic Bead |
| Diameter (metrisk) | 2.8 μm (CV < 5%) |
| Til brug med (udstyr) | KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets |
| Til brug med (applikation) | Aggregation-prone immunoassays, immunoprecipitations, or DNA/RNA isolation followed by enzymatic reactions, requiring high specificity, ease of handling under harsh conditions, and minimal nuclease activity |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput Compatible |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Vis mere |