Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 Epoxy
Artikelnummer. 10512625
Skift visning
Mængde:
60 mg
300 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10512625 60 mg Hver
10727313 300 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512625 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 14301
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
60mg Dynabeads M-270 Epoxy, approx. 6.7 x 107 beads/mg, supplied as a freeze-dried powder.
Dynabeads™ M-270 Epoxy perler er 2,8μ m superparamagnetiske perler indeholdende overfladeepoxygrupper.
Dynabeads™ M-270 Epoxy perler er 2,8μ m superparamagnetiske perler indeholdende overfladeepoxygrupper. Perlerne binder kovalent primære amino- og sulfhydrylgrupper i proteiner og peptider, hvilket gør dem ideelle til at koble antistoffer, peptider, intakte proteiner og funktionelle enzymer. Disse hydrofile, neutrale pH-perler udviser ekstremt lav uspecifik binding af proteiner og farvestoffer, hvilket reducerer behovet for blokeringsmidler. Også, Dynabeads™ M-270 Epoxy Perler indeholder ikke Tween™ vaskemiddel, og er derfor ideelle til brug i massespektrometri (MS) analyse.
• Ideel til immunpræcipitation (IP) af proteiner og proteinkomplekser
• Blid, men hurtig magnetisk adskillelse og korte inkubationstider muliggør identifikation af forbigående og labile komplekser
• Kovalent antistof-kobling til Dynabeads™ undgår co-eluering af antistoffet med målproteinet
Kan tilpasses til forskellige anvendelser
Hurtig overfladebindingskinetik og hurtige magnetiske separationsegenskaber gør Dynabeads™ M-270 Epoxy-perler er det ideelle valg til anvendelser såsom immunpræcipitation/oprensning af proteiner og proteinkomplekser, kobling af funktionelle enzymer til perleoverfladen til downstream-assays og identifikation af proteinbindingspartnere. Indfangede proteiner og proteinkomplekser adskilles let, vaskes og elueres ved hjælp af en DynaMag™ magnet, og de magnetiske adskillelsesegenskaber af Dynabeads™ .
Koblingsprocedure Kovalent
kobling udføres natten over ved at inkubere den ønskede ligand (almindeligvis antistoffer, peptider eller proteiner) med Dynabeads™ M-270 Epoxy perler. Bindingskapaciteten varierer afhængigt af den anvendte ligand, men er typisk 5 –10μ g IgG pr. milligram perler. Kobling sker ved neutral pH og høj saltkoncentration. Koblingsreaktionen kan udføres over et bredt temperaturområde for at matche stabilitetsegenskaberne for din ligand.
Efter afslutning af ligandkoblingstrinnet vil de reaktive dele på Dynabeads™ M-270 Epoxyperler er deaktiveret for at forhindre yderligere kobling. Når først koblingsreaktionen er afsluttet, udviser disse ikke-porøse, hydrofile, pH-neutrale perler ekstremt lav uspecifik binding.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 60 mg Dynabeads™ M-270 Epoxy,∼ 6,7 x 10 7 perler/mg, leveret som et frysetørret pulver.
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Diameter (metrisk) 2,8 μm
Elueringsvolumen Min 5μ L
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Prøvetype Alle prøvetyper
Overfladefunktionalitet Epoxy
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Mængde 60 mg
Type Epoxy perle
Format Frysetørret
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter