Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Gede anti-mus IgG
Artikelnummer. 10008192
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10008192 5 ml Hver
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 10008192 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11033
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Indeholder
5 ml Dynabeads belagt med gedepolyklonalt mod alle muse-IgG-underklasser.
Brug med ethvert muse-IgG til udtømning eller til positiv isolering af celler til molekylære formål.
Brug med ethvert muse-IgG til udtømning eller til positiv isolering af celler til molekylære formål. Enhver celle kan isoleres fra alle prøver fra alle arter undtagen mus og bruges i yderligere molekylær analyse.
• Udtøm enhver målcelle fra alle arter undtagen mus
• Isoler celler direkte fra fuldblod til molekylære applikationer
• Brug en cocktail af muse-IgG'er til at udtømme uønskede mærkede celler og opnå uberørte, perle- og antistoffrie celler.
Dette produkt indeholder:
5 ml Dynabeads™ belagt med gedepolyklonalt mod alle muse-IgG-underklasser.
Startprøver:
Fuldblod, navlestrengsblod, MNC, buffy coat, musemilt/lymfeknuder, vævsfordøjelser.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antistoffragment Helt antistof
Celletype Alle celler fra alle arter undtagen mus
Klonalitet Polyklonal
Indhold og opbevaring Dette produkt indeholder: 5 ml Dynabeads™ belagt med gedepolyklonalt mod alle muse-IgG-underklasser.
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Antistofbelagt perle
Farvetype Dynabeads™
Værtsarter Ged
Isoleringsteknologi Udtømning, negativ isolation eller positiv isolation
Antal celler Processer∼ 2 x 109 celler i alt
Output levedygtighed >95%
Produktlinje DYNAL , Dynabeads
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 5 ml
Reaktivitet Alle arter undtagen mus
Prøvetype PBMC, vævsfordøjelser, blod
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. 1 x 107 PBMC'er pr. isolation
Målarter Alle arter undtagen mus