Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ CD45
Beskrivelse
Indeholder
5 ml Dynabeads CD45 coatet med anti-CD45 monoklonalt antistof.
Dynabeads™ CD45 er superparamagnetiske perler kovalent koblet til anti-humant CD45-antistof, der muliggør isolering eller udtømning af CD45 + leukocytter direkte fra fuldblod, buffy coat eller MNC-suspensioner. Dynabeads™ CD45 kan også bruges til at berige epiteltumorceller. CD45-antigenet udtrykkes svagt på myeloidceller. For effektivt at udtømme eller isolere alle leukocytter inklusive myeloidceller, brug Dynabeads™ CD15 (Kat. Nr. 11137D) i kombination med Dynabeads™ CD45. Fordele ved Dynabeads™ CD45:
• Effektiv udtømning af humane leukocytter
• Isolering af leukocytter direkte fra fuldblod til molekylære anvendelser
• Berigelse af cirkulerende epiteltumorceller
Om Dynabeads™ CD45
Dynabeads™ CD45 er ensartede, superparamagnetiske perler (4.5μ m diameter) coatet med et primært monoklonalt muse-IgG 2a- antistof, der er specifikt for et CD45-membranantigen, der er fælles for alle kendte isoformer af CD45. CD45 udtrykkes på alle humane leukocytter. På grund af perlestørrelsen, Dynabeads™ CD45 kan nemt og effektivt isolere eller udtømme celler fra tyktflydende prøver såsom fuldblod og knoglemarv på omkring 30 minutter. Dynabeads™ CD45 bruges ofte til berigelse af cirkulerende ikke-hæmatopoietiske tumorceller ved udtømning af alle CD45 + -leucocytter fra en MNC-prøve. Positivt isolerede celler kan bruges til nedstrøms molekylære undersøgelser; for eksempel dem, hvor celler skal lyseres, mens de stadig er bundet til perler, og nukleinsyrer eller proteiner oprenses yderligere. Bemærk, at intakte celler ikke frigives fra disse perler, og vi anbefaler ikke at analysere de perlebundne celler med et flowcytometer.
Magnetisk –perlebaseret adskillelse giver nem håndtering
Dynabeads™ CD45 tilsættes til prøven under kontinuerlig blanding for at optimere bindingen af Dynabeads™ til målcellerne. Ved at placere prøven på en magnet adskiller den de perlebundne målceller fra resten af prøven på kun 1 2 –minutter. For udtømning, fjern supernatanten til et nyt rør til yderligere undersøgelser og kasser de perlebundne celler. For positiv isolering til molekylære undersøgelser, fjern supernatanten og vask de perlebundne celler 2 3 gange –i buffer for at opnå optimal renhed. Cellerne kan lyseres, mens de stadig er knyttet til perlerne, og supernatanten kan overføres til et nyt rør til nedstrøms molekylær analyse. Startprøver kan være fuldblod, buffy coat, knoglemarv, PBMC eller vævsfordøjelser.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Tumorceller, leukocytter |
| Indhold og opbevaring | Dette produkt indeholder: 5 ml Dynabeads™ CD45 coatet med anti-CD45 monoklonalt antistof. Opbevaringsbetingelser: 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses. |
| Produkttype | Antistofbelagt perle |
| Isoleringsteknologi | Udtømning, positiv isolation til molekylære applikationer |
| Antal celler | Processer∼ 5 x 10 8 celler i alt |
| Output levedygtighed | >95% |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Mængde | 5 ml |
| Prøvetype | PBMC, blod |
| Vis mere |