Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ CD31 endotelcelle
Artikelnummer. 10007902
Skift visning
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10007902 5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10007902 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 11155D
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
5 ml Dynabeads belagt med anti-CD31 monoklonalt antistof
>Isoler endotelceller direkte fra vævsfordøjelser. Dynabeads™ CD31 er ideelle til positiv isolering af endotelceller til nedstrøms molekylær analyse.
Isoler endotelceller direkte fra vævsfordøjelser. Dynabeads™ CD31 er ideelle til positiv isolering af endotelceller til nedstrøms molekylær analyse.
• Isoler positivt endotelceller direkte fra vævsfordøjelser til molekylære anvendelser
• Etabler kulturer for endotelceller
• Ingen kolonner påkrævet
Starteksempel:
Væv fordøjes.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Endotelceller
Indhold og opbevaring Dette produkt indeholder: 5 ml Dynabeads™ belagt med anti-CD31 monoklonalt antistof.
Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Antistofbelagt perle
Isoleringsteknologi Positiv isolation
Antal celler Processer∼ 2 x 109 celler i alt
Output levedygtighed >95%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 5 ml
Prøvetype Vævsfordøjelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. 1 x 108 celler pr. isolation
Målarter ADN