Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Carboxylsyre
Beskrivelse
Overflade carboxylsyregrupper tillader kovalent amidbindingsdannelse til proteiner/peptider via primære amino- eller sulfhydrylgrupper. Hurtig bindingskemi, aktivering gennem carbodimid er påkrævet. Amino-modificerede oligonukleotider, antistoffer eller andre ligander kan let kobles til perlerne. Lav ikke-specifik binding af nukleinsyrer. Den 1μ m Dynabeads™ MyOne™ har et stort overfladeareal, høj kapacitet, effektivt magnetisk træk og en langsom sedimentationshastighed under inkubation. De MyOne™ produkterne er skræddersyet til brug i automatiserede protokoller, hvor høj gennemstrømning er afgørende.
Fordele og funktioner:
•Ideel til brug som en fast støtte i in vitro diagnostiske assays.
• Indfangning af specifikke DNA/RNA-sekvenser, proteiner eller enhver anden analyt.
• Høj magnetisk mobilitet og lav sedimentationshastighed
Koncentration:
10 mg/ml
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C). |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |
| Elueringsvolumen Min | 5μ L |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Prøvetype | Alle prøvetyper |
| Overfladefunktionalitet | Carboxylsyre |
| Produktlinje | Dynabeads , MyOne |
| Mængde | 2 mL |
| Til brug med (applikation) | Proteinrensning og isolering |
| Vis mere |