Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Carboxylsyre
Artikelnummer. 10503375
Skift visning
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10503375 10 mL Hver
10563775 2 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503375 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 65012
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Overflade carboxylsyregrupper tillader kovalent amidbindingsdannelse til proteiner/peptider via primære amino- eller sulfhydrylgrupper.
Overfladegrupper af carboxylsyre tillader dannelse af kovalent amidbinding til proteiner/peptider via primære amino- eller sulfydrylgrupper. Hurtig bindingskemi og aktivering via carbodimid er nødvendig. Aminomodificerede oligonukleotider, antistoffer eller andre ligander kan let kobles til perlerne. Lav uspecifik binding af nukleinsyrer. 1 μm Dynabeads™ MyOne™ har et stort overfladeareal, høj kapacitet, effektiv magnetisk tiltrækning og en langsom sedimentationshastighed under inkubation. Produkterne MyOne™ er skræddersyet til brug i automatiserede protokoller, hvor høj gennemstrømning er afgørende.
Fordele og funktioner:
  • Ideel til brug som solid støtte i in vitro diagnostiske assays.
  • Fangst af specifikke DNA/RNA-sekvenser, proteiner eller andre analytter.
  • Høj magnetisk mobilitet og lav sedimentationshastighed
Koncentration:
10 mg/ml
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Diameter (metrisk) 1 μm
Elueringsvolumen Min 5μ L
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Prøvetype Alle prøvetyper
Overfladefunktionalitet Carboxylsyre
Produktlinje Dynaperler, MyOne
Mængde 10 mL
Til brug med (applikation) Proteinrensning og isolering
Type Carboxylsyre magnetisk perle
Format Perler i opløsning
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.