Få mere at vide
Invitrogen™ Exosom-Streptavidin isolerings-/detektionsreagens
Artikelnummer. 15256985
Mængde:
3 mL
Pakningsstørrelse:
3ml
Artikelnummer. 15256985
Brand: Invitrogen™ 10608D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Exosome-Streptavidin Isolation/Detection Reagent, når det kombineres med dit valg af biotinyleret primært antistof, muliggør oprensningen af exosomer, som derefter kan påvises ved hjælp af teknikker såsom flowcytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting.
Exosome-Streptavidin Isolation/Detection Reagent, når det kombineres med dit valg af biotinyleret primært antistof, muliggør oprensningen af exosomer (også kaldet ekstracellulære vesikler og multi-vesikulære legemer), som derefter kan påvises ved hjælp af teknikker som flowcytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting. Eksosomerne skal forberiges før isolering. Dette kan gøres ved ultracentrifugering eller ved at bruge det hurtige og effektive Total Exosome Isolation (fra cellekulturmedier) reagens.
  • Maksimal fleksibilitet med dit valg af biotinyleret antistof
  • Se din prøve under håndtering
  • Nemt skalerbar protokol
  • Opdag exosomer via flowcytometri på mindre end 1 time
  • Bruger Dynabeads magnetisk separationsteknologi
  • Giver mulighed for nem oprensning af præberigede exosomer fra cellekulturmedier og derefter gå videre for at detektere de oprensede exosomer via teknikker såsom flowcytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting
  • Monodispergeret og relativt stort Dynabeads (4.5μ m i diameter) giver mulighed for en klar og defineret FFC/SSC typisk på mindre end 1 time
  • Magnetisk håndtering gør det også muligt at visualisere prøven på grund af den lysebrune farve på perlerne
God blanding er kritisk
  • For vellykket exosomisolation er det vigtigt at bruge en mixer, der vipper og roterer for at sikre, at perlerne ikke sætter sig i røret
  • Undgå end-over end-rotation for små prøvevolumener (f.eks. 100μ L)
  • Se venligst brugervejledningen nedenfor for flere retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Celler i kultur
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Isolerings-/detektionsreagens
Produktlinje Dynabeads™
Mængde 3 mL
Prøvetype Cellekultursupernatanter
Målarter ADN
Diameter (metrisk) 4,5μ m