Få mere at vide
Invitrogen™ Eksosom immunpræcipitationsreagens (protein A)
Artikelnummer. 13305364
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. 13305364
Brand: Invitrogen™ 10610D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein A) muliggør skånsom magnetisk isolering af exosomale proteiner, hvilket forårsager minimal fysisk stress for målproteinet.
Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein A) muliggør skånsom magnetisk isolering af exosomale proteiner, hvilket forårsager minimal fysisk stress for målproteinet.
  • Oprethold intakte exosomproteinkomplekser
  • Reducer baggrund —signifikant lav uspecifik binding
  • Hurtig protokoltid —kun 30 minutter
  • Maksimal sammenligning —ultra-følsomhed tillader mange prøver på den samme gel
  • Dynabeads koblet til protein A bruges i vid udstrækning til immunfældning (IP), kromatinimmunfældning (ChIP) og proteinisolering
  • De magnetiske egenskaber ved Dynabeads gør dem til et overlegent alternativ til sepharose- eller agarose-opslæmning til immunfældning, da magnetisk separationsteknologi er hurtigere og mere skånsom end andre metoder, hvilket forårsager minimal fysisk stress for målproteinerne
  • Native proteinkonformation og intakte, store proteinkomplekser vil blive bevaret
  • Indbindingskapaciteten er cirka 240μ g humant Ig pr. ml perler
  • Til isolering af Ig via protein G, brug Exosome Immunoprecipitation (Protein G)
Ikke high-throughput kompatibel.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Eksosom immunpræcipitationsreagens
Endelig produkttype Proteinkomplekser, Protein (Native)
Format Perler i suspension
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Ligand type Protein A
Produktlinje Dynabeads
Mængde 1 ml
Prøvetype Exosomer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Målarter Alle arter
Diameter (metrisk) 2,8 μm