Få mere at vide
Invitrogen™ Exosome-Human EpCAM-isoleringsreagens (fra cellekultur)
Artikelnummer. 15470544
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. 15470544
Brand: Invitrogen™ 10618D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få et meget rent exosom-undersæt med nem protokolskalerbarhed med Exosome-Human EpCAM Isolation Reagent (fra cellekultur).
Få et meget rent exosom-undersæt med nem protokolskalerbarhed med Exosome-Human EpCAM Isolation Reagent (fra cellekultur). Efter isolering, den specifikke sub-population af exosomer, kan ECV'er studeres yderligere ved hjælp af metoder såsom Western blotting, qPCR eller næste generations sekventering.
  • Minimal praktisk tid til specifik exosom isolation
  • Kompatibel med de fleste downstream-analyser
  • Nylige undersøgelser tyder på, at exosom/ECV-populationen består af flere undergrupper, muligvis med forskellige funktioner
  • Bruger immuno-affinitet baseret Dynabeads magnetisk separationsteknologi, kan disse delmængder isoleres selektivt og studeres
  • Cellekulturmedier skal først beriges for exosomer
  • Kan gøres hurtigt og effektivt ved hjælp af Total Exosome Isolation Reagent (fra cellekulturmedier) eller traditionel ultracentrifugering
  • Efter berigelse isoleres specifikke exosomer ved binding til overfladen af magnetiske perler
  • Ud over deres højkvalitets følsomhed, reproducerbarhed og stabilitet, Dynabeads giver dig mulighed for at se prøver under håndtering på grund af farven på magnetiske perler
  • Når et prøverør placeres i magneten, trækkes perlebundne exosomer til siden af røret, hvilket muliggør nem adskillelse og bufferskift
  • Prøve- og perlevolumen kan nemt skaleres i henhold til din prøvestørrelse eller downstream-applikationer
Bland grundigt for at sikre, at magnetiske perler ikke sætter sig i prøverøret. En blander, som giver både vipning og rotation for optimal blanding, anbefales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produkttype Isoleringsreagens
Produktlinje Dynabeads™
Mængde 2 mL
Prøvetype Cellekulturer