Få mere at vide
Invitrogen™ Exosome-Human CD9 Flow Detection Reagens (fra cellekultur)
Artikelnummer. 15480544
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
2ml
Artikelnummer. 15480544
Brand: Invitrogen™ 10620D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cellekulturmedier skal først beriges for exosomer ved hjælp af Total Exosome Isolation Reagent (fra cellekulturmedier) eller traditionel ultracentrifugering.
Cellekulturmedier skal først beriges for exosomer ved hjælp af Total Exosome Isolation Reagent (fra cellekulturmedier) eller traditionel ultracentrifugering. Exosome-Human CD9 Flow Detection Reagent (fra cellekultur) muliggør nem visualisering af exosomer ved flowcytometri ved hjælp af denne magnetiske separationsteknologi. Frie exosomer alene er for små til at blive påvist af de fleste flowcytometriinstrumenter. Den 2.7μ m Dynabeads magnetiske perler giver mulighed for en klar og defineret flowanalyse.
  • Minimal praktisk tid til specifik eksosomopsamling og analyse
  • Klar og defineret flowanalyse på mindre end 1 time hands-on tid
  • Undersøg ekspression af specifikke eksosomundergruppemarkører
  • Protokol er let skalerbar
  • Nylige undersøgelser tyder på, at exosom/ECV-populationen består af flere undergrupper, muligvis med forskellige funktioner
  • Bruger immuno-affinitet baseret Dynabeads magnetisk separationsteknologi, disse undergrupper kan selektivt fanges og studeres ved hjælp af flowcytometri og/eller elektronmikroskopi
  • Dynabeads teknologi undgår tab af materiale på grund af håndtering og centrifugering, der typisk opleves med andre isolerings- og analysemetoder
Bland grundigt for at sikre, at magnetiske perler ikke sætter sig i prøverøret. En blander, som giver både vipning og rotation for optimal blanding, anbefales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Produkttype Flowdetektionsreagens
Produktlinje Dynabeads™
Mængde 2 mL
Prøvetype Cellekulturer
Diameter (metrisk) 2.7μ m