Få mere at vide
Invitrogen™ Eksosom-humant CD63-isolerings-/detektionsreagens (fra cellekulturmedier)
Artikelnummer. 14830841
Skift visning
Mængde:
3 ml
Pakningsstørrelse:
3ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
14830841 3 ml 3ml
1 options
Artikelnummer. 14830841 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10606D
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Exosome-Human CD63-isolerings-/detektionsreagens muliggør påvisning af exosom (også kaldet ekstracellulære vesikler og multi-vesikulære legemer) ved hjælp af teknikker som flowcytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting.
Exosome-Human CD63-isolerings-/detektionsreagens muliggør påvisning af exosom (også kaldet ekstracellulære vesikler og multi-vesikulære legemer) ved hjælp af teknikker som flowcytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting. Eksosomerne skal forberiges før isolering. Dette kan gøres ved ultracentrifugering eller ved at bruge det hurtige og effektive Total Exosome Isolation (fra cellekulturmedier) reagens.
  • Få meget rene CD63+ exosomer
  • Se prøven under håndtering
  • Nemt skalerbar protokol
  • Opdag exosomer via flowcytometri på mindre end 1 time
  • Bruger Dynabeads magnetisk separationsteknologi
  • Tillader nem oprensning af præberigede CD63+ exosomer fra cellekulturmedier og går derefter videre for at detektere de oprensede exosomer via teknikker såsom flowcytometri, elektronmikroskopi eller Western blotting
  • Perlebundne exosomer kan let visualiseres ved flowcytometri
  • Monodispergeret og relativt stort Dynabeads (4.5μ m i diameter) giver mulighed for en klar og defineret FFC/SSC typisk på mindre end 1 time
  • Magnetisk håndtering gør det også muligt at visualisere prøven på grund af den lysebrune farve på perlerne
  • Magneter giver mulighed for nem adskillelse og oprensning
  • Prøve- og perlevolumen kan nemt skaleres op eller ned i henhold til din prøvestørrelse eller downstream-applikationer
God blanding er kritisk
  • For vellykket exosomisolering er det vigtigt at bruge en mixer, der vipper og roterer for at sikre, at perlerne ikke sætter sig i røret
  • Undgå end-over end-rotation for små prøvevolumener (f.eks. 100μ L)
  • Se venligst brugervejledningen nedenfor for flere retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Celler i kultur
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Produkttype Isolerings-/detektionsreagens
Produktlinje Dynabeads
Mængde 3 ml
Prøvetype Cellekultursupernatanter
Målarter ADN
Diameter (metrisk) 4,5μ m