Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 amin
Artikelnummer. 10161003
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10161003
Brand: Invitrogen™ 14308D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse er hydrofile Dynabeads™ (2.8μ m) med amingrupper. Overfladeaminogrupperne tillader direkte kovalent binding af kulhydrater, glycoproteiner og glycolipider gennem reduktiv aminering af aldehyder.
Overfladeaminogrupperne tillader direkte kovalent binding af kulhydrater, glycoproteiner og glycolipider gennem reduktiv aminering af aldehyder. Til brug med enhver prøvetype.
  • Hurtig binding (mindre end 1 time) ved neutral til høj pH og stuetemperatur
  • Der kræves ingen yderligere overfladeaktivering
  • Fremragende reaktivitet med en række tværbindingsreagenser, der muliggør nem introduktion af yderligere alternative overfladekemier
  • Ideel til isolering af små komponenter såsom proteiner og peptider
  • Tillader C-terminal kobling af proteiner
  • Velegnet til isolering af proteiner eller andre mål med affinitet for specifikke kulhydratdele
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Diameter (metrisk) 2,8 μm
Elueringsvolumen Min 5μ L
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Prøvetype Alle prøvetyper
Overfladefunktionalitet Amin
Produktlinje Dynabeads
Mængde 10 mL
Type Perle med Amine Group
Format Perler i suspension
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter