Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ M-270 amin
Artikelnummer. 10151003
Skift visning
Mængde:
2 mL
10 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10151003 2 mL Hver
10161003 10 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151003 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 14307D
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse er hydrofile Dynabeads™ (2.8μ m) med amingrupper. Overfladeaminogrupperne tillader direkte kovalent binding af kulhydrater, glycoproteiner og glycolipider gennem reduktiv aminering af aldehyder.
Overfladeaminogrupperne tillader direkte kovalent binding af kulhydrater, glycoproteiner og glycolipider gennem reduktiv aminering af aldehyder. Til brug med enhver prøvetype.
  • Hurtig binding (mindre end 1 time) ved neutral til høj pH og stuetemperatur
  • Der kræves ingen yderligere overfladeaktivering
  • Fremragende reaktivitet med en række tværbindingsreagenser, der muliggør nem introduktion af yderligere alternative overfladekemier
  • Ideel til isolering af små komponenter såsom proteiner og peptider
  • Tillader C-terminal kobling af proteiner
  • Velegnet til isolering af proteiner eller andre mål med affinitet for specifikke kulhydratdele
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 –8 °C).
Diameter (metrisk) 2,8 μm
Elueringsvolumen Min 5μ L
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Prøvetype Alle prøvetyper
Overfladefunktionalitet Amin
Produktlinje Dynabeads
Mængde 2 mL
Type Perle med Amine Group
Format Perler i suspension
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Vis mere Vis mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.