Få mere at vide
Invitrogen™ dTTP (10 mM)
Beschreibung
Beinhaltet
Leveres i en koncentration på 10 mM i Tris-HCl (pH 7,5). 10mM dNTP-blandingen indeholder alle fire dNTP'er, hver med en slutkoncentration på 10mM.
Invitrogen dTTP fremstilles til en slutkoncentration på 10 mM i 0,9 mM Tris-HCl ved pH 7,5. 10 mM dTTP er velegnet til brug i en bred vifte af molekylærbiologiske applikationer, herunder: polymerasekædereaktion (PCR), sekventering, fill-in-reaktioner, nick-translation, cDNA-syntese og TdT-tailing-reaktioner.
Invitrogen dNTP-nukleotider fremstilles i klasse D renrum under ISO 9001-standarder og leveres i et praktisk, klar-til-brug-format. Funktioner
omfatter:
• Kemisk syntetiseret
•> 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Stabil i 2 år kl– 20 °C
•Fri for qPCR, PCR, revers transkriptionshæmmere
• Fri for DNaser og RNaser
• Fri for humant og E. coli DNA-
applikationer qPCR,
•RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA syntese
• High-fidelity og lang rækkevidde PCR
• Isoterm forstærkning
• DNA-mærkning
• Kloning
• Sanger og næste generations sekvensering (NGS )
Relaterede produkter
• 10 mM dATP (kat. nr. 18252015)
• 10 mM dCTP (18253013)
• 10 mM dGTP (18254011)
Thermo Fisher Scientific tilbyder en bred vifte af dNTP'er i forskellige koncentrationer, volumener og formater.
Bestellinformation
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 10 mM |
| Indhold og opbevaring | 10 mM dTTP i Tris-HCl (250μ L) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Mængde | 250μ L |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR), Isoterm forstærkning |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.