Få mere at vide
Invitrogen™ dNTP-sæt (100 mM)
Artikelnummer. 10656693
Skift visning
Mængde:
4 x 250μ L
8 x 1.25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10656693 8 x 1.25 mL Pakke med 4
10083252 4 x 250μ L Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656693 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10297117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25100.00 DKK
    19828.65 DKK / Pakke med 4
    Spare 5271.35 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen 100 mM dNTP Mix er en blanding af fire nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i renset vand. Hvert nukleotid har en koncentration på 100 mM.
Invitrogen 100 mM dNTP Mix er en blanding af fire nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i renset vand. Hvert nukleotid har en koncentration på 100 mM. 100 mM dNTP-blanding er velegnet til brug i polymerasekædereaktion (PCR), sekventering, fill-in-reaktioner, nick-translation, cDNA-syntese og TdT-tailing-reaktioner.
Funktionerne omfatter:
• Kemisk syntetiseret
•> 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Stabil i 2 år kl– 20 °C
•Fri for qPCR, PCR, revers transkriptionshæmmere
• Fri for DNaser og RNaser
• Fri for humant og E. coli DNA-
applikationer qPCR,
•RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA syntese
• High-fidelity og lang rækkevidde PCR
• Isoterm forstærkning
• DNA-mærkning
• Kloning
• Sanger og næste generation (NGS ) sekventeringsnukleotider, herunder
dNTP'er og NTP'er, er tilgængelige i en række forskellige formater, formuleringer og volumener.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring dNTP sæt, indeholder 100 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP (8 x 1,25 mL)
Opbevar kl– 10 til– 30 °C.
Form Væske
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 8 x 1.25 mL
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Til brug med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)