Få mere at vide
Invitrogen™ dNTP-mix (2,5 mM)
Beskrivelse
Indeholder
1 ml (2 x 500 μl) indeholder tilstrækkelige 2,5 mM dNTP'er til 200 PCR-reaktioner (50 μl hver).
Invitrogen 2,5 mM dNTP (2'-deoxynukleosid 5'-trifosfat) Blandingen består af en opløsning af alle fire nukleotider, dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en koncentration på 2,5 mM. Den tilføres i renset vand og neutraliseres til pH 8,0 med NaOH. 2,5 mM dNTP-blandingen er velegnet til brug i en bred vifte af molekylære anvendelser.
Applikationer
- Traditionel PCR
- Sekventering
- cDNA-syntese
- Nicks oversættelse
- TdT-tailing reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2.5 mM |
| Indhold og opbevaring | dNTP-blanding, 2,5 mM (2 x 500μ L) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Mængde | 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.