Få mere at vide
Invitrogen™ dNTP Mix (10 mM ea)
Beskrivelse
Invitrogen 10 mM dNTP Mix inkluderer fire nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i 0,6 mM Tris-HCl. Hvert nukleotid har en koncentration på 10 mM, og denne blanding er velegnet til brug i en lang række molekylære processer, herunder: polymerasekædereaktion (PCR), sekventering, fill-in-reaktioner, nick-translation, cDNA-syntese og TdT-tailing-reaktioner.
Funktionerne omfatter:
• Kemisk syntetiseret
•> 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Stabil i 2 år kl– 20 °C
•Fri for qPCR, PCR, revers transkriptionshæmmere
• Fri for DNaser og RNaser
• Fri for humant og E. coli DNA-
applikationer qPCR,
•RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA syntese
• High-fidelity og lang rækkevidde PCR
• Isoterm forstærkning
• DNA-mærkning
• Kloning
• Sanger og næste generations sekvensering (NGS )
Thermo Fisher Scientific tilbyder en bred vifte af dNTP'er i forskellige koncentrationer, volumener og formater.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 mM |
| Indhold og opbevaring | dNTP Mix, indeholder 10 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP (1 x 1 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |