Få mere at vide
Invitrogen™ dNTP Mix (10 mM ea)
Description
Invitrogen 10 mM dNTP Mix inkluderer fire nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i 0,6 mM Tris-HCl. Hvert nukleotid har en koncentration på 10 mM, og denne blanding er velegnet til brug i en lang række molekylære processer, herunder: polymerasekædereaktion (PCR), sekventering, fill-in-reaktioner, nick-translation, cDNA-syntese og TdT-tailing-reaktioner.
Funktionerne omfatter:
• Kemisk syntetiseret
•> 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Stabil i 2 år kl– 20 °C
•Fri for qPCR, PCR, revers transkriptionshæmmere
• Fri for DNaser og RNaser
• Fri for humant og E. coli DNA-
applikationer qPCR,
•RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA syntese
• High-fidelity og lang rækkevidde PCR
• Isoterm forstærkning
• DNA-mærkning
• Kloning
• Sanger og næste generations sekvensering (NGS )
Thermo Fisher Scientific tilbyder en bred vifte af dNTP'er i forskellige koncentrationer, volumener og formater.
Order Info
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Spécification
Spécification
| Koncentration | 10 mM |
| Indhold og opbevaring | dNTP Mix, indeholder 10 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP (1 x 1 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.