Få mere at vide
Invitrogen™ dNTP Mix (10 mM ea)
Descripción
Invitrogen 10 mM dNTP Mix inkluderer fire nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i 0,6 mM Tris-HCl. Hvert nukleotid har en koncentration på 10 mM, og denne blanding er velegnet til brug i en lang række molekylære processer, herunder: polymerasekædereaktion (PCR), sekventering, fill-in-reaktioner, nick-translation, cDNA-syntese og TdT-tailing-reaktioner.
Funktionerne omfatter:
• Kemisk syntetiseret
•> 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Stabil i 2 år kl– 20 °C
•Fri for qPCR, PCR, revers transkriptionshæmmere
• Fri for DNaser og RNaser
• Fri for humant og E. coli DNA-
applikationer qPCR,
•RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA syntese
• High-fidelity og lang rækkevidde PCR
• Isoterm forstærkning
• DNA-mærkning
• Kloning
• Sanger og næste generations sekvensering (NGS )
Thermo Fisher Scientific tilbyder en bred vifte af dNTP'er i forskellige koncentrationer, volumener og formater.
Información de órdenes
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Especificaciones
Especificaciones
| Koncentration | 10 mM |
| Indhold og opbevaring | dNTP Mix, indeholder 10 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP (1 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Mængde | 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.