Få mere at vide
Invitrogen™ dNTP Mix (10 mM ea)
Artikelnummer. 10534823
Skift visning
Mængde:
100μ L
1 mL
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
100µL
1ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10534823 100μ L 100µL
16498753 5 x 1 mL -
10748974 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10534823 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18427013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1094.00 DKK
    918.65 DKK / 100µL
    Spare 175.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen 10 mM dNTP Mix inkluderer fire nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i 0,6 mM Tris-HCl. Hvert nukleotid har en koncentration på 10 mM, og denne blanding er velegnet til brug i en lang række molekylære processer.
Invitrogen 10 mM dNTP Mix inkluderer fire nukleotider (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) i 0,6 mM Tris-HCl. Hvert nukleotid har en koncentration på 10 mM, og denne blanding er velegnet til brug i en lang række molekylære processer, herunder: polymerasekædereaktion (PCR), sekventering, fill-in-reaktioner, nick-translation, cDNA-syntese og TdT-tailing-reaktioner.
Funktionerne omfatter:
• Kemisk syntetiseret
•> 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Stabil i 2 år kl– 20 °C
•Fri for qPCR, PCR, revers transkriptionshæmmere
• Fri for DNaser og RNaser
• Fri for humant og E. coli DNA-
applikationer qPCR,
•RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA syntese
• High-fidelity og lang rækkevidde PCR
• Isoterm forstærkning
• DNA-mærkning
• Kloning
• Sanger og næste generations sekvensering (NGS )
Thermo Fisher Scientific tilbyder en bred vifte af dNTP'er i forskellige koncentrationer, volumener og formater.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 mM
Indhold og opbevaring dNTP Mix, indeholder 10 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP (100μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 100μ L
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Til brug med (applikation) Standard PCR, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)