Få mere at vide
Invitrogen™ DNAzol™ Reagens, til isolering af genomisk DNA fra faste og flydende prøver
Artikelnummer. 11558626
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11558626 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11558626 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10503027
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
1 flaske (100 ml)
DNAzol Reagens er et komplet og brugsklart organisk reagens fra animalsk, plante-, gær- og bakterieoprindelse.
DNAzol Reagens er et komplet og brugsklart organisk reagens fra animalsk, plante-, gær- og bakterieoprindelse. De DNAzol Reagensproceduren kan afsluttes på typisk 10 –30 minutter med DNA-gendannelse på 70 100 –%.
  • Alsidig: Kan bruges med et bredt spektrum af prøvematerialer
  • Hurtig isolering og høj genvinding af genomisk DNA
  • Effektiv isolering af genomisk DNA fra en række prøvetyper
  • Hurtig isolering og høj genvinding af genomisk DNA
  • Isoleret DNA kan bruges til en række downstream-applikationer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 100 ml DNAzol Reagens; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Økologisk udvinding
Prøvetype Bakterier, Celler, Plante, Væv, Gær
Elueringsvolumen Varierer
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (applikation) PCR, southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 30 min.
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 7 celler eller 0,1
ml celler:≤ 10 7
≤
≤
≤107 Anlæg: 50 mg væv: 50 mg gær: celler eller 0,1 ml