Få mere at vide
Invitrogen™ Plante DNAzol™ Reagens
Artikelnummer. 11598836
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 11598836
Brand: Invitrogen™ 10978021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Plante DNAzol™ Reagens er et organisk reagens, der er klar til brug, formuleret til isolering af genomisk DNA af høj kvalitet fra en række planteprøver.
Plante DNAzol™ Reagens er et organisk reagens, der er klar til brug, formuleret til isolering af genomisk DNA af høj kvalitet fra en række planteprøver.
  • Tillader brug på bredspektret plantemateriale
  • Hurtig isolering af genomisk DNA
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 100 ml; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Økologisk udvinding
Prøvetype Planter
Elueringsvolumen 70μ L
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (applikation) PCR, Southern blotting, sekventering, nukleinsyremærkning, hybridisering
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Test tid 60 min.
Udbytte ≤300μ g
Startmaterialemængde 0.1 g