Få mere at vide
Invitrogen™ DNAzol™ BD Reagens, til isolering af genomisk DNA fra fuldblod
Beskrivelse
DNAzol BD Reagens er et organisk reagens, der er klar til brug, specielt formuleret til at reagere på omkring 30 minutter.
- Specielt formuleret til ekstraktion af genomisk DNA fra fuldblod
- Optimeret til hurtig isolering af genomisk DNA
- Effektiv isolering af genomisk DNA fra fuldblod
- Hurtig isolering af genomisk DNA
- Isoleret DNA brugt til mange downstream-applikationer
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Isoleringsteknologi | Økologisk udvinding |
| Prøvetype | Blod |
| Endelig produkttype | Genomisk DNA |
| Til brug med (applikation) | PCR, Southern Blotting, sekventering, kloning |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | DNAzol |
| Produkttype | BD Reagens |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |