Få mere at vide
Invitrogen™ DNase I, amplifikationsgrad
Artikelnummer. 10694233
Skift visning
Mængde:
100 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10694233 100 U Hver
1 options
Artikelnummer. 10694233 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18068015
Indeholder
DNase I, Amp Grade (100U), 10X DNase I Reaction Buffer, 25mM EDTA (pH 8,0)
Oprenset og testet for ikke-detekterbare niveauer af RNase-kontamination
DNase I, amplifikationsgrad, fordøjer enkelt- og dobbeltstrenget DNA til oligodexyribonuleotider indeholdende et 5'-phosphat. DNase I, amplifikationsgrad, er velegnet til at eliminere DNA under kritiske RNA-oprensningsprocedurer, såsom dem før RNA-PCR-amplifikation. Fravær af RNase testes ved at udføre et ribonukleaseassay med RNA-stige.
  • Specifik aktivitet er> 10.000 enheder/mg
  • Kilde: Oprenset fra bovin bugspytkirtel
  • Ydeevne og kvalitetstest: Ribonukleaseassay med RNA-stige og evne til at fordøje enkeltstrenget og dobbeltstrenget DNA til oligonukleotider bestemmes
  • Enhedsdefinition: En enhed øger absorbansen af DNA-opløsning med høj molekylvægt med en hastighed på 0,001 A 260 enheder/min./ml reaktionsblanding ved 25 °C
  • Enhedsreaktionsbetingelser: 0,1 M natriumacetat (pH 5,0), 5 mM MgCl2 , 50μ g/ml kalvethymus DNA og enzym i 1 ml i 10 min. ved 25 °C
Fjernelse af DNA fra RNA og proteinpræparater, PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indhold:
1 hætteglas med DNase I, Amp Grade (100 U)
1 hætteglas med 10X DNase I reaktionsbuffer (1000μ L)
1 hætteglas med 25 mM EDTA (pH 8,0) (200μ L)
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Enzym DNase
Kompatibel buffer Reaktionsbuffer
Mængde 100 U