Få mere at vide
Invitrogen™ DNA-polymerase I, stort (Klenow) fragment
Beskrivelse
Indeholder
DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment is supplied with a vial of 10X REact™ 2 Buffer [500mM Tris-HCl (pH 8.0), 100mM MgCl2, 500mM NaCl], vial of dilution buffer.
Ansøgninger:
Udfyldning af 5' udhæng . Syntese af prober ved tilfældig primermærkningsmetode. Sekventering af enkelt- og dobbeltstrenget DNA. Stedstyret mutagenese.
Kilde:
Oprenset fra E. coli, der udtrykker Klenow-fragmentet på et plasmid.
Ydeevne- og kvalitetstest:
SDS-PAGE renhed; enkeltstrenget og dobbeltstrenget endodeoxyribonuklease og selv-primende assays; ydeevne evalueret i fill-in reaktion.
Enhedsdefinition:
En enhed inkorporerer 10 nmol totalt deoxyribonukleotid i syrepræcipiterbart materiale på 30 min. ved 37 C under °anvendelse af en •skabelonprimer.
Array CGH, kloning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotyping og genomisk profilering, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment leveres med et hætteglas på 10X REact™ 2 Buffer [500 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM MgCl2 , 500 mM NaCl], hætteglas med fortyndingsbuffer. Opbevares ved -20 °C. |
| Oversigt | DNA-polymerase |
| Polymerase | DNA polymerase I |
| Exonuklease aktivitet | 3' til 5' |
| Mængde | 100 enheder |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Hot Start | Nej |