Få mere at vide
Invitrogen™ DNA-polymerase I, stort (Klenow) fragment
Artikelnummer. 10388382
Skift visning
Mængde:
100 enheder
500 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10388382 100 enheder Hver
10247092 500 enheder Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388382 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18012021
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment is supplied with a vial of 10X REact™ 2 Buffer [500mM Tris-HCl (pH 8.0), 100mM MgCl2, 500mM NaCl], vial of dilution buffer.
DNA-polymerase-enzym, der mangler 5'- til 3'-exonukleaseaktiviteten af intakt DNA-polymerase I, men som udviser 5'- til 3'-DNA-polymerase- og 3'- til 5'-exonukleaseaktiviteterne
Ansøgninger:
Udfyldning af 5' udhæng . Syntese af prober ved tilfældig primermærkningsmetode. Sekventering af enkelt- og dobbeltstrenget DNA. Stedstyret mutagenese.
Kilde:
Oprenset fra E. coli, der udtrykker Klenow-fragmentet på et plasmid.
Ydeevne- og kvalitetstest:
SDS-PAGE renhed; enkeltstrenget og dobbeltstrenget endodeoxyribonuklease og selv-primende assays; ydeevne evalueret i fill-in reaktion.
Enhedsdefinition:
En enhed inkorporerer 10 nmol totalt deoxyribonukleotid i syrepræcipiterbart materiale på 30 min. ved 37 C under °anvendelse af en •skabelonprimer.
Array CGH, kloning, genekspressionsanalyse og genotypning, genotyping og genomisk profilering, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring DNA Polymerase I, Large (Klenow) Fragment leveres med et hætteglas på 10X REact™ 2 Buffer [500 mM Tris-HCl (pH 8,0), 100 mM
MgCl2 , 500 mM NaCl], hætteglas med fortyndingsbuffer. Opbevares ved -20 °C.
Oversigt DNA-polymerase
Polymerase DNA polymerase I
Exonuklease aktivitet 3' til 5'
Mængde 100 enheder
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Hot Start Nej