Få mere at vide
Invitrogen™ DNA-polymerase I/DNase I
Artikelnummer. 10605013
Skift visning
Mængde:
250 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10605013 250 U Hver
1 options
Artikelnummer. 10605013 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 18162016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Indeholder
DNA Polymerase I/DNase I indeholder 0,5 enheder DNA Polymerase I og 0,4 millienheder DNase I pr. mikroliter.
En optimeret blanding af begge enzymer til effektiv nick-translation af DNA
  • Anvendelse: Mærkning af DNA med enten radioaktivt mærkede eller biotinylerede nukleotider
  • Kilde: DNase I er oprenset fra bovin pancreas; DNA-polymerase I fra E. coliλ lysogen nM 964
  • Ydeevne- og kvalitetstest: Ydeevne testet i nick-oversættelsesreaktion
  • Enhedsdefinition: En enhed DNA-polymerase I i fravær af DNase I inkorporerer 10 nMol totalt deoxyribonukleotid i syrepræcipiterbart materiale på 30 min. ved 37 C under °anvendelse af en skabelonprimer
  • Enhedsreaktionsbetingelser: 50 mM kaliumphosphat (pH 7,5), 6,7 mM MgCl2 , 1 mM 2-mercaptoethanol, 80 g/μmL skabelonprimer, •32 M μdTTP, 69 nM [ 3H]dTTP og enzym i 100 μL i 30 min. ved 37 °C
Kloning, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring DNA Polymerase I/DNase I indeholder 0,5 enheder DNA Polymerase I og 0,4 millienheder DNase I pr. mikroliter. Opbevares ved -20 °C.
Oversigt DNA-polymerase
Polymerase DNA polymerase I
Exonuklease aktivitet 3' - 5', 5' - 3'
Mængde 250 U
Forsendelsestilstand Våd is
Hot Start Nej