Få mere at vide
Invitrogen™ DNA polymerase I
Artikelnummer. p-4921658
Mængde:
1000 U
250 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10358002
Brand: Invitrogen™ 18010017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
1000 units of DNA polymerase in a storage buffer of 50mM potassium phosphate (pH 7.0), 100mM KCl, 1mM DTT, and 50% (v/v) glycerol. It is supplied at 5-10 units/μL.
DNA polymerase med 5'→ 3' og 3'→ 5' exodeoxyribonuclease-aktiviteter
Ydeevne- og kvalitetstest
Endodeoxyribonuclease assay; effektiviteten af DNase I-afhængig nick-translation bestemt.
Enhedsdefinition
En enhed inkorporerer 10 nMol totalt deoxyribonukleotid i syreudfældeligt materiale på 30 minutter ved 37 C under °anvendelse af skabelon/primer.
Enhedsreaktionsbetingelser
50 mM kaliumphosphat (pH 7,0), 6,7 mM MgCl2 , 1 mM 2-mercaptoethanol, 80 g/ml template/μprimer, 32 M dTTP, μ69 nM [ 3H ]dTTP og enzym i 100 L i μ30 minutter ved 37 C °min. Inkorporerer også biotinylerede nukleotider.
  • Anvendelser: DNase I-afhængig nick-translation, andenstrengssyntese i cDNA-kloning, udfyldning af 5'-udhæng
  • Kilde: oprenset fra E. coli, der udtrykker DNA-polymerase I-genet på et plasmid
Kloning, restriktionsenzymkloning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Oversigt DNA-polymerase
Form Væske
Polymerase DNA polymerase I
Exonuklease aktivitet 3' - 5', 5' - 3'
Mængde 250 U
Forsendelsestilstand Våd is
Hot Start Nej