Få mere at vide
Invitrogen™ λDNA (cIind 1 ts857 Sam 7)
Artikelnummer. 11568916
Skift visning
Mængde:
500μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11568916 500μ g 500µg
1 options
Artikelnummer. 11568916 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 25250010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
Leveres med 0,35 til 0,6 μg/μ L i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCI, 0,1 mM EDTA.
λDNA ( c Iind 1 ts857 S am 7) er isoleret fra en dam + dcm + E coli LE597 lysogen
Velegnet til brug som et substrat til generering af molekylstørrelsesstandarder og til testning af restriktionsendonukleaseaktivitet. Restriktionsendonukleaser, der er følsomme over for dam- eller dcm -methylering, spalter ikke dette DNA.
Ydeevne- og kvalitetstest: Renhed, DNA-struktur og udvalgte restriktionsendonukleasefragmenteringsmønstre verificeres ved agarosegelanalyse.
Agarosegelelektroforese, kloning, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyregelelektroforese og -blotting, restriktionsenzymkloning
Bestellinformation
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype λ DNA
Inkluderer Kontrolskabelon(er)
Indhold og opbevaring Leveres ved 0,25 til 0,6μ g/μ 1 i 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 5 mM NaCI, 0,1 mM EDTA. Opbevares ved +4 °C.
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Forsendelsestilstand Våd is
Format Rør
Mængde 500μ g
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.