Få mere at vide
Invitrogen™ MAX Efficiency™ DH10Bac Kompetente celler
Beskrivelse
Indeholder
MAX Efficiency DH10Bac Kemisk kompetente celler: 5 hætteglas, 100 μL hver (i alt 500 μL), pUC19 DNA (0,01μ g/mL): 1 hætteglas, 100 μL, SOC Medium: 2 flasker, hver 6mL
MAX Efficiency DH10Bac Kompetente celler bruges til produktion af rekombinante bacmider, der anvendes i Bac-to-Bac™ Baculovirus udtrykssystem. De DH10BacE. coli -stamme indeholder en baculovirus-shuttle-vektor (bacmid), der kan rekombinere med et donorplasmid, pFastBac™ for at skabe et ekspressionsbacmid indeholdende et klonet gen af interesse.
Bruger MAX Efficiency DH10Bac kompetente celler
MAX Efficiency DH10Bac Kompetente celler kan tjene som vært for en rekombinant pFastBac™ vektor indeholdende et klonet gen af interesse. DH10Bac celler rummer en baculovirus-shuttlevektor (bMON14272) og et hjælperplasmid (pMON7142) og kan generere bacmider med høj molekylvægt, som derefter kan amplificeres, oprenses og bruges til insektcelletransfektion og efterfølgende genekspression. Kanamycinresistens til bacmid-selektion og -vedligeholdelse er tildelt af bMON14272 og tetracyclinresistens af pMON7124
- Konsekvente udbytter på> 1 x 10 8 transformanter/μ g
- Tolerance over for små mængder ufortyndede ligeringsreaktioner
- Understøttelse af effektiv blå/hvid koloniscreening (Φ 80 lac Z MΔ15 markør)
Ikke høj kapacitetskompatibel (manuel)
Baculovirusproduktion og titrering, kloning, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, transformation
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kompetente celler |
| Indeholder F' Episome | Mangler F' Episome |
| Effektivitet | > 1x10^8 |
| Celletype | Kemisk kompetent |
| Forbedrer plasmidkvaliteten | Nej |
| Kloning af methyleret DNA | Nej |
| Transformationseffektivitetsniveau | Medium effektivitet (10^8-10^9 cfu ⁄μg) |
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • MAX Efficiency DH10Bac Kemisk kompetente celler: 5 hætteglas, 100μ l hver (i alt 500μ l) • pUC19 DNA (0,01μ g/ml): 1 hætteglas, 100μ l • SOC Medium: 2 flasker, 6 ml hver Opbevar kompetente celler ved -80 °C. Opbevar pUC19 DNA ved -20 °C. Opbevar SOC Medium ved °4 C eller ved stuetemperatur. |
| Kloning af ustabilt DNA | Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA |
| Bakterie- eller gærstamme | DH10Bac |
| Vis mere |