Få mere at vide
Invitrogen™ MegaX DH10B T1 RElectrocomp™ Celler
Artikelnummer. 10536193
Mængde:
5 x 100μ L
Artikelnummer. 10536193
Brand: Invitrogen™ C640003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Indeholder: MegaX DH10B™ T1R Electrocomp™ C: 5 hætteglas, 100μ L hver; pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 hætteglas, 50 μL; Genopretningsmedium: 3 flasker, 10 ml hver
MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler er de højest effektive elektrokompetente celler, der findes. Forbedrede produktionsprocesser giver en transformationseffektivitet> 3 x 10 10 cfu/μ g pUC DNA.
MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler er de højest effektive elektrokompetente celler, der findes. Forbedrede produktionsprocesser giver en transformationseffektivitet> 3 x 10 10 cfu/μ g pUC DNA, hvilket gør MegaX DH10B T1 R -celler ideelle til meget krævende klonings- eller cDNA- og gDNA-bibliotekskonstruktionsapplikationer.
De DH10B T1 R stamme har alle fordelene ved DH10B genotype, med tilføjelsen af ton A (også kendt som fhu A) genotypen, der bibringer resistens mod T1- og T5-faginfektion. Inkluderingen af ton A-genotypen giver ekstra sikkerhed for at beskytte værdifulde kloner og biblioteker. MegaX DH10B T1 R- celler bærer mutationer i det methyleringsafhængige E. coli K12-restriktionssystem ( mcr A, mcr BC og mrr ), hvilket muliggør konstruktion af genomiske biblioteker af både prokaryot og eukaryotisk genomisk DNA, såvel som effektiv plasmidredning fra eukaryote genomer. Denne stamme har også genotypen lac ΔZ M15, hvilket giver mulighed for blå-hvid screening på plader, der indeholder enten X-Gal eller Bluo-Gal. Endelig, den ende A1 mutation gør DH10B T1 R en fremragende vehikel til amplifikation af plasmid-DNA til efterfølgende ekstraktion og oprensning.
MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler tilbyder:
• Højeste transformationseffektivitet på> 3 x 10 10 cfu/μ g
ton A ( fhuA ) genotype for at bibringe resistens mod T1- og T5-fag
lac ΔZ M15 markør giverα -supplering afβ -galactosidase gen, der muliggør blå/hvid screening på agarplader indeholdende X-Gal eller Bluo-Gal
mcr En genotypisk markør og mcr BC, mrr deletionen muliggør kloning af DNA, der indeholder methylcytosin og methyladenin
ende A1-mutation muliggør øget plasmidudbytte og -mængde
rec A1 for reduceret forekomst af uspecifik rekombination i klonet DNA
Bemærk: Et højspændingselektroporationsapparat er påkrævet.
Genotype F
mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z M15ΔΔlac X74 rec A1 end A1 ara D139Δ ( ara - leu )7697 gal U galrps L(StrR) nup G ton A
Find den belastning og det format, der passer til dine behov
• Vi tilbyder andre DH-stammer i kemisk kompetente og elektrokompetente celleformater for at opfylde dine specifikke behov.
• Elektroporationskuvetter fås i 0,1 cm (Kat.nr. P41050), 0,2 cm (Kat.nr. P45050) og 0,4 cm (Kat.nr. P46050) mellemrum.
• Stammer findes i flere MultiShot formater til applikationer med høj kapacitet.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Elektrokompetente celler
Indeholder F' Episome Nej
Forbedrer plasmidkvaliteten Ja (endA1)
Kloning af methyleret DNA Ja (mcrA)
Transformationseffektivitetsniveau Høj effektivitet (> 3 x 10 10 cfu/μ g)
Indhold og opbevaring •MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler (5 x 100μ L)
Opbevar kompetente celler kl– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L)
Opbevar pUC19 DNA ved– 20 °C.
• Gendannelsesmedium (3 x 10 ml)
Opbevar genoprettelsesmedium ved 4 °C
Antibiotikaresistens bakteriel Ja (streptomycin)
Kloning af ustabilt DNA Ikke egnet til kloning af ustabilt DNA
Blå/hvid screening Ja (lacZ ΔM15)
High-throughput kompatibilitet Low (Lav)
Plasmid Kan bruges til plasmider> 100 kb
Forberedelse af umethyleret DNA Nej
Reducerer rekombination Ja (recA1)
Forsendelsestilstand Tøris
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Arter E. coli (K12)
Format Rør
Produktlinje Electrocomp
Mængde 5 x 100μ L