Få mere at vide
Invitrogen™ dGTP (100 mM)
Artikelnummer. 10154622
Skift visning
Mængde:
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154622 250μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10154622 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 10218014
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Leveres i en koncentration på 100 mM i højt renset vand (pH 7,5).
Invitrogen dGTP fremstilles til en slutkoncentration på 100 mM i højt oprenset vand. 100 mM dGTP er velegnet til brug i polymerasekædereaktion (PCR), sekventering, fill-in-reaktioner, nick-translation, cDNA-syntese og TdT-tailing-reaktioner.
Invitrogen dGTP fremstilles til en slutkoncentration på 100 mM i højt oprenset vand. 100 mM dGTP er velegnet til brug i polymerasekædereaktion (PCR), sekventering, fill-in-reaktioner, nick-translation, cDNA-syntese og TdT-tailing-reaktioner.
Invitrogen dNTP-nukleotider fremstilles i klasse D renrum under ISO 9001-standarder og leveres i et praktisk, klar-til-brug-format.
Funktionerne omfatter:
• Kemisk syntetiseret
•> 99% renhed bekræftet ved HPLC
• Stabil i 2 år kl– 20 °C
•Fri for qPCR, PCR, revers transkriptionshæmmere
• Fri for DNaser og RNaser
• Fri for humant og E. coli DNA-
applikationer qPCR,
•RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA syntese
• High-fidelity og lang rækkevidde PCR
• Isoterm forstærkning
• DNA-mærkning
• Kloning
• Sanger og næste generations sekvensering (NGS )
Relaterede produkter 100
mM dATP-opløsning (kat. nr. 10216018)
100 mM dCTP-opløsning (10217016)
100 mM dTTP-løsning (10219012)
Thermo Fisher Scientific tilbyder en bred vifte af dNTP'er i forskellige koncentrationer, volumener og formater.
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring 100 mM dGTP-opløsning i højt renset vand (250μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
Form Væske
Etiket eller farvestof Umærket
Mængde 250μ L
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed, RT-PCR, Realtids-PCR (qPCR)