Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ CD4 Positive Isolation Kit
Artikelnummer. 10077282
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10077282
Brand: Invitrogen™ 11331D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
5 ml Dynabeads CD4 belagt med anti-CD4 monoklonalt antistof og 2 ml DETACHaBEAD™ CD4. Sættet kan behandle op til 2 x 10 9 celler.
De Dynabeads™ CD4 Positive Isolation Kit leverer superparamagnetiske perler, der muliggør skånsom isolering af CD4 + T-celler med høj renhed fra fuldblod, knoglemarv, buffy coat, mononukleære celler (MNC) eller vævsfordøjelser.
De Dynabeads™ CD4 Positive Isolation Kit leverer superparamagnetiske perler, der muliggør skånsom isolering af CD4 + T-celler med høj renhed fra fuldblod, knoglemarv, buffy coat, mononukleære celler (MNC) eller vævsfordøjelser. Cellerne frigives fra perlerne ved hjælp af DETACHaBEAD™ reagens for at opnå perle- og antistoffrie celler. Fordele ved Dynabeads™ CD4 Positive Isolation Kit:
• Skånsom isolering af CD4 + T-celler fra enhver —prøve, ingen søjler påkrævet
• Perle- og antistoffri positiv isolering af CD4 + celler til enhver downstream
assay Om Dynabeads™ CD4 Positive Isolation Kit
The Dynabeads™ CD4 Positive Isolation Kit indeholder ensartede, superparamagnetiske perler (4.5μ m diameter) covalent covalent med et monoklonalt antistof specifikt for CD4-membranantigenet, der overvejende udtrykkes på hjælper/inducer-undergruppen af humane T-celler. Sættet indeholder også en DETACHaBEAD™ reagens, der frigiver Dynabeads™ fra de oprensede CD4 + -celler. Denne blidt magnetiske isoleringsproces giver meget levedygtige perle- og antistoffrie celler, der kan bruges i ethvert downstream assay.
Magnetisk perlebaseret adskillelse giver nem håndtering
Dynabeads™ blandes med prøven i et rør, hvor de binder til målcellerne under en kort inkubation, hvorefter de perlebundne celler adskilles fra ubundne celler ved hjælp af en magnet. De positivt isolerede celler vaskes derefter, og DETACHaBEAD™ reagens tilsættes for forsigtigt at frigøre cellerne fra perlerne. Denne magnetiske perle-baserede positive isoleringsmetode giver både perle- og antistoffrie celler. De isolerede CD4 + -celler er fænotypisk uændrede og egnede til enhver downstream-applikation. Denne hurtige og skånsomme isoleringsmetode kræver ikke brug af søjler og hjælper med at sikre høj renhed og levedygtighed af de isolerede CD4 + -celler. For udtømning eller isolering af uberørte CD4 + -celler, vælg fra vores udvalg af Human CD4 + T-celleisoleringsprodukter.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype T-celler (CD4)
Indhold og opbevaring Hvert sæt indeholder 5 ml Dynabeads™ CD4 coatet med anti-CD4 monoklonalt antistof og 2 ml DETACHaBEAD™ CD4. Sættet kan behandle op til 2 x 10 9 celler.
Opbevaringsbetingelser: 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Produkttype Positivt celleisoleringssæt
Isoleringsteknologi Positiv isolation
Antal celler Processer∼ 2 x 109 celler i alt
Output levedygtighed >95%
Produktlinje DETACHaBEAD™ , DYNAL™ , Dynabeads™
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 5 mL
Prøvetype PBMC, blod
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Udgangsmateriale celle nr. 1 x 107 PBMC'er pr. isolation
Målarter ADN
Diameter (metrisk) 4,5μ m