Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ CD34 Positive Isolation Kit
Beskrivelse
Indeholder
Hvert sæt indeholder 5 ml Dynabeads belagt med anti-CD34 monoklonalt antistof og 5 ml DETACHaBEAD™ CD34. Sættet kan behandle op til 5x10 9 celler
Brug dette kit til at isolere en høj renhed og udbytte af humane CD34+ stamceller. Positivt isolerede celler er perle- og antistoffrie, fænotypisk uændrede og egnede til enhver nedstrøms anvendelse, herunder flowcytometri, funktionelle undersøgelser og cellekultur til fremstilling af dendritiske celler (DC'er). De Dynal™ CD34 Progenitor Cell Isolation System kan også bruges til at isolere CD34+ celler fra rhesus abe ( Macaca mulatta ).
• Positiv isolering af humane CD34+ progenitor-stamceller med perlefrigivelse
• Stamceller kan isoleres direkte fra fuldblod, navlestrengsblod eller knoglemarv
• Isolerede CD34+-celler kan bruges i enhver applikation, dvs. udledes til dendritiske celler (DC'er)
Startprøver:
PBMC fra mobiliseret perifert blod, knoglemarv eller navlestrengsblod.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Stamceller, stamceller (hæmatopoietiske) |
| Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder 5 ml Dynabeads™ belagt med anti-CD34 monoklonalt antistof og 5 ml DETACHaBEAD™ CD34. Sættet kan behandle op til 5 x 10 9 celler. Opbevar komponenter ved 2 °C til 8 °C. |
| Produkttype | Positivt celleisoleringssæt |
| Isoleringsteknologi | Positiv isolation |
| Antal celler | Processer∼ 5 x 10 9 celler i alt |
| Output levedygtighed | >95% |
| Produktlinje | DETACHaBEAD™ , DYNAL™ , Dynabeads™ |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Forskningskarakter |
| Mængde | 5 mL |
| Prøvetype | Blod (mobiliseret perifer), blod (navlestreng), knoglemarv |
| Vis mere |