Få mere at vide
Invitrogen™ DES™ -Inducerbart/sekreteret sæt med pCoHygro
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
20 μg pCoHygro, pMT/BiP/V5-His A, B, C og pMT/BiP/V5-His/GFP, Calcium Phosphate Transfection Kit, forward og reverse μprimere (2 g hver), GIBCO Schneiders Drosophila Medium, frosne S2-celler og det passende selektionsmiddel.
- Tilbyder inducerbar metallothionein-promotor, der induceres ved tilsætning af kobbersulfat eller cadmiumchlorid
- Lille størrelse (3,6 kb) for at forbedre DNA-udbyttet og øge subkloningseffektiviteten
- C-terminal V5 epitop tag til hurtig detektion med Anti-V5 antistof
- C-terminal 6xHis tag til simpel oprensning af rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af nikkel-ch
- N-terminal signalsekvens fra insekt BiP-gen er tilvejebragt for at dirigere rekombinant fusionsprotein gennem sekretorisk vej af S2-celler ind i dyrkningsmediet
- Lille størrelse (3,6 kb) for at forbedre DNA-udbyttet og øge subkloningseffektiviteten
- C-terminal V5 epitop tag til hurtig detektion med Anti-V5 antistof
- C-terminal 6xHis tag til simpel oprensning af rekombinante fusionsproteiner ved hjælp af nikkelchelaterende harpiks
- For at lette kloning er der tilvejebragt et sæt af tre vektorer, A, B og C; Hver vektor har flere kloningssteder i forskellige læserammer i forhold til BiP-signalsekvensen
Inducerbar proteinekspression i insektceller, insektekspression, proteinekspression, proteiner, ekspression, isolering og analyse, udskilt proteinekspression i insektceller
Tekniske data
Tekniske data
| Inducerende middel | Kobbersulfat |
| Produkttype | Inducerbart/sekreteret sæt |
| Indhold og opbevaring | De DES™ Inducerbare/sekreterede sæt indeholder 20μ g af hver af en selektionsvektor (pCoHygro eller pCoBlast), pMT/BiP/V5-His A, B, C og pMT/BiP/V5-His/GFP, Calcium Phosphate Transfection Kit, forward og reverse primere (2μ g hver), GIBCO™ Schneiders Drosophila Medium, frosne S2-celler og det passende selektionsmiddel. Opbevar S2-celler i flydende nitrogen. Opbevar medium og udvalgsmiddel ved +4 °C. Opbevar alle andre reagenser ved -20 °C. Alle komponenter er garanteret holdbare i 6 måneder, når de opbevares korrekt. |
| Protein tag | Hans tag (6x), V5 Epitope Tag |
| Kloningsmetode | Restriktionsenzym/MCS |
| Mængde | 1 sæt |
| Vektor | pMT |
| Produktlinje | DES |