Få mere at vide
Invitrogen™ DDM (n-dodecylβ -D-maltosid) (10 %)
Artikelnummer. 10004092
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10004092 1 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10004092 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BN2005
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Detergentopløsning, der bruges til at forberede native proteinprøver til brug med NativePAGE™ Gel System
  • Klar til brug vaskemiddelopløsning forbedrer opløseligheden af hydrofobe proteiner og membranproteiner under prøveforberedelse
  • Prøverne fremstillet med 10% DDM, 5% Digitonin eller NativePAGE Sample Prep Kit er kompatible med NativePAGE Novex Bis-Tris Geler til naturlig elektroforese, der viser øget opløsning og reduceret striber
1D gelelektroforese, proteingelelektroforese, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 ml opløsning. Opbevares ved +4 °C.
Form Væske
Mængde 1 ml
Reagenstype DDM
Forsendelsestilstand Våd is
Produkttype DDM