Få mere at vide
Invitrogen™ CTP
Beskrivelse
ATP, CTP, GTP, UTP (nukleosid 5´ -triphosphater) og 10 mM NTP Mix er velegnede til brug i in vitro transkriptionsreaktioner med SP6, T3 og T7 RNA-polymeraser til produktion af RNA-prober eller RNA-transkripter til translation i in vitro translationsekstrakter. Disse nukleotider leveres som praktiske, brugsklare opløsninger i en koncentration på 10 mM i 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Relaterede produkter
• 10 mM ATP (Kat. nr. 18330019)
• 10 mM GTP (18332015)
• 10 mM UTP (18333013)
• 10 mM NTP-blanding (18109017)
Ordreinfo
Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 10 mM CTP i Tris-HCl (250μ L) Opbevar kl– 5 til– 30 °C. |
| Mærkningsmetode | RNA-mærkning |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Koncentration | 10 mM |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Mængde | 500μ L |
| Form | Væske |